4-Bromo-3-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Bromo-3-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Bromo-3-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Bromo-3-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 14472-14-1 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo L17510.03
también denominado L17510-03
Precio (EUR)
29,00
Each
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
29,00
Each
Identificadores químicos
CAS14472-14-1
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to pale cream
FormPowder or fused solid
Assay (GC)≥97.5%
Melting Point (clear melt)55.0-62.0?C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only