Se aplica como intermedio farmacéutico, en la síntesis de productos farmacéuticos como inhibidores. También se emplea en las reacciones de acoplamiento cruzado de organometálicos de indio con 2,5-dihalopirimidinas.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se aplica como intermedio farmacéutico en la síntesis de productos farmacéuticos como inhibidores. También se emplea en las reacciones de acoplamiento cruzado de los organometálicos indium con 2,5-dihalopirimidinas.
Solubilidad
Insoluble en agua. Ligeramente soluble en DMSO y metanol.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
RU– Solo para uso en investigación
Referencias generales:
- Juan W. Adiós, et al. 5-Bromo-2-yodopirimidina: un intermedio nuevo y útil en reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio selectivo para síntesis convergentes eficientes.Chem. Comun.,1996,(24), 2719-2720.
- Ángeles Mosquera, et al. Reacciones de acoplamiento cruzado de organometálicos de indio con 2,5-dihalopirimidinas: síntesis de hyrtinadine A.Org. Lett.,2008,10(17), 3745-3748.