Oxoid™ Liver Digest Neutralized
El producto real puede variar
Thermo Scientific™
Oxoid™ Liver Digest Neutralized
El medio de digestión hepática neutralizado Oxoid es un digerido papaico biológicamente estandarizado de hígado de buey para su uso como fuente de nutrientes en medios de cultivo microbiológicos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
LP0027K25 kg
LP0027B500 g
LP0027T5 kg
Número de catálogo LP0027K
Precio (MXN)
-
Cantidad:
25 kg
El medio de digestión hepática neutralizado Oxoid es un digerido papaico biológicamente estandarizado de hígado de buey para su uso como fuente de nutrientes en medios de cultivo microbiológicos.
With over 100 years of culture media manufacturing experience, from raw materials to final product, we offer the expertise, quality assurance, and scale to ensure successful microbial vaccine production.
Our Thermo Scientific Oxoid peptones are available in both animal-origin and animal-origin-free options, offering a range of AN/TN ratios to suit the specific needs of your process.
Supports quality media design:
  • Balanced nutrient composition
  • Batch-to-batch consistency, available in sizes from 500 g up to 25 kg and in single batch sizes up to 2.5 T
  • Highly soluble
  • BSE and mycoplasma free
Multi-method suitability:
  • Batch culture
  • Fed-batch culture
  • Continuous culture
  • Cell culture
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Culture media or fermentation processes
Protein SourceBeef liver
Cantidad25 kg
Duración de almacenamiento720 Days from Manufacture
FormularioDehydrated Powder
Tipo de productoPeptone
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage