You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Nuevos productos
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
Inicio
▸
Comprar todos los productos
▸
Medios y aditivos para medios microbiológicos
▸
Aditivos para medios
▸
Oxoid™ Skim Milk Powder
Thermo Scientific™
Oxoid™ Skim Milk Powder
Oxoid Skim Milk Powder is a thermophile-free, spray dried powder for inclusion in bacteriological culture media.
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Cantidad
LP0033B
500 g
LP0033G
10 kg
2 opciones
Número de catálogo
LP0033B
Precio (MXN)
-
Solicite un presupuesto
Cantidad:
500 g
Oxoid Skim Milk Powder is a thermophile-free, spray dried powder for inclusion in bacteriological culture media.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad
Referencia industrial: Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL).
Descripción
Leche desnatada en polvo
Cantidad
500 g
Formulario
Polvo
Tipo de producto
Leche
Unit Size
Each