Flask Holders for Lindberg/Blue M™ Shaking Circulating Baths
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Flask Holders for Lindberg/Blue M™ Shaking Circulating Baths

Accommodate a range of flasks with these Stainless-Steel Flask Holders for for Lindberg/Blue M™ Shaking Circulating Baths.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAufnahmevermögen
M20-C1200 x 10 ml Kolben
M20-C235 x 25 ml Kolben
M20-C322 x 50 ml-Kolben
M20-C411 x 125 ml-Kolben
M20-C58 x 250 ml-Kolben
M20-C66 x 500 ml-Kolben
M20-C73 x 1000 ml-Kolben
Katalognummer M20-C1
Preis (EUR)
-
Aufnahmevermögen:
200 x 10 ml Kolben

Accommodate a range of flasks with Thermo Scientific™ Stainless-Steel Flask Holders for for Lindberg/Blue M Shaking Circulating Baths.

  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Specifications
BeschreibungHold 200 x 10mL flasks
Zur Verwendung mit (Geräte)Circulating Bath Tray No. 118077
Aufnahmevermögen200 x 10 ml Kolben
Kapazität (metrisch)200 x 10 mL
TypFlask Holder
Unit SizeEach