Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • PI3K p85 alpha Antibodies

          Invitrogen

          PI3K p85 alpha Monoclonal Antibody (8-2D-4D)

          2 References
          View all (33) PI3K p85 alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PI3K p85 alpha Monoclonal Antibody (8-2D-4D)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          PI3K p85 alpha Monoclonal Antibody (8-2D-4D)

          Product Details

          MA1-21830

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          8-2D-4D

          Immunogen

          Purified fragment (aa 333 - 430) of recombinant human PI-3-K p85 alpha subunit.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_560620

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: Jurkat or A431 cells.

          By Western Blot this antibody detects a band of 85kDa, which corresponds to the predicted molecular weight of PI 3 kinase.

          Target Information

          Phosphatidylinositol 3-kinase (PIK3) is a signaling protein that phosphorylates the inositol ring of phosphatidylinositol at the 3-prime position. Signaling is initiated when upstream tyrosine kinase receptors or G protein coupled receptors are bound by their ligands. It binds to activated (phosphorylated) protein-Tyr kinases, through its SH2 domain, and acts as an adapter, mediating the association of the p110 catalytic unit to the plasma membrane. Phosphatidylinositol 3-kinase plays an important role in the metabolic actions of insulin, and a mutation in this gene has been associated with insulin resistance. During insulin stimulation, it also binds to IRS-1. Mutations in the gene can result in Agammaglobulinemia 7, SHORT syndrome, or Immunodeficiency 36.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: growth factor receptor bound 1; p55-GAMMA; p55PIK; p85-alpha; GRB1; phosphatidylinositol 3-kinase 55 kDa regulatory subunit gamma; Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha; Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha; phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit gamma; phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 1 (p85 alpha); phosphatidylinositol 3-kinase-associated p-85 alpha; Phosphoinositide 3-kinase p85 (other splicing variants: p55 and p50); Phosphoinositide 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 1 (p85 alpha); phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit alpha; phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 1 (alpha); PI3 kinase-associated p85; PI3-kinase p85 subunit alpha; PI3-kinase p85-subunit alpha; PI3-kinase regulatory subunit alpha; PI3-kinase regulatory subunit gamma; PI3-kinase subunit p55-gamma; PI3-kinase subunit p85-alpha; PI3K regulatory subunit alpha; PI3K regulatory subunit gamma; PI3K-p46; polypeptide 1 p85 alpha; ptdIns-3-kinase p85-alpha; ptdIns-3-kinase regulatory subunit alpha; PtdIns-3-kinase regulatory subunit p85-al; ptdIns-3-kinase regulatory subunit p85-alpha; RP4-533D7.2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AGM7; GRB1; IMD36; p50alpha; p55alpha; p85; p85-ALPHA; p85alpha; PI3K; PI3KA; PIK3R1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P27986, (Mouse) P26450, (Rat) Q63787

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5295, (Mouse) 18708, (Rat) 25513

          View more View less

          Function(s)
          phosphotyrosine binding transmembrane receptor protein tyrosine kinase adaptor activity GTPase activator activity insulin receptor binding insulin-like growth factor receptor binding neurotrophin TRKA receptor binding protein binding kinase regulator activity kinase activator activity protein phosphatase binding phosphatidylinositol 3-kinase regulator activity phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit binding ErbB-3 class receptor binding phosphatidylinositol 3-kinase binding insulin binding insulin receptor substrate binding 1-phosphatidylinositol-3-kinase regulator activity protein heterodimerization activity phosphatidylinositol kinase activity enzyme-substrate adaptor activity phosphatidylinositol 3-kinase activator activity receptor binding platelet-derived growth factor receptor binding calmodulin binding protein C-terminus binding transcription factor binding 1-phosphatidylinositol-3-kinase activity protein kinase binding protein domain specific binding estrogen receptor binding receptor tyrosine kinase binding ubiquitin protein ligase binding ATPase binding phosphoprotein binding kinase modulator
          Process(es)
          cellular glucose homeostasis negative regulation of cell-matrix adhesion positive regulation of leukocyte migration transcription from RNA polymerase II promoter protein import into nucleus immune response negative regulation of cell adhesion signal transduction insulin receptor signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage positive regulation of lamellipodium assembly protein transport cytokine-mediated signaling pathway B cell differentiation T cell differentiation osteoclast differentiation positive regulation of tumor necrosis factor production cellular response to insulin stimulus positive regulation of RNA splicing regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway substrate adhesion-dependent cell spreading cellular response to UV response to endoplasmic reticulum stress interleukin-18-mediated signaling pathway natural killer cell mediated cytotoxicity positive regulation of protein import into nucleus negative regulation of apoptotic process protein kinase B signaling negative regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of glucose import phosphatidylinositol phosphorylation insulin-like growth factor receptor signaling pathway positive regulation of smooth muscle cell proliferation protein stabilization positive regulation of filopodium assembly regulation of stress fiber assembly negative regulation of stress fiber assembly growth hormone receptor signaling pathway T follicular helper cell differentiation myeloid leukocyte migration positive regulation of focal adhesion disassembly positive regulation of endoplasmic reticulum unfolded protein response regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of protein phosphorylation glucose metabolic process protein phosphorylation transport negative regulation of heart rate positive regulation of gene expression negative regulation of muscle cell apoptotic process phosphatidylinositol 3-kinase signaling negative regulation of cell-cell adhesion positive regulation of cell migration response to insulin phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process positive regulation of transcription factor import into nucleus regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity positive regulation of myoblast differentiation negative regulation of blood pressure negative regulation of proteolysis negative regulation of smooth muscle cell proliferation response to glucocorticoid NFAT protein import into nucleus response to cAMP regulation of establishment of protein localization to plasma membrane response to yeast aging response to nutrient response to fructose response to iron(II) ion response to estradiol response to progesterone response to testosterone response to drug response to amino acid response to ethanol response to fatty acid response to growth factor cellular response to fatty acid response to dexamethasone
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline