Reactivos Oxoid™ Microbact™ GNB y accesorios
Thermo Scientific™

Reactivos Oxoid™ Microbact™ GNB y accesorios

Simplifique la detección de bacterias gramnegativas con los prácticos reactivos y accesorios Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónCantidad
MB5370ABandeja de sujeción Microbact 12A/12B1 bandejas
MB0184AReactivo Microbact VP II10 ml/frasco
MB0266ATira de oxidasa Microbact50/paq.
MB0181AReactivo Microbact VP I10 ml/frasco
MB0180AReactivo Microbact TDA10 ml/frasco
MB1082AJuego de reactivos Microbact D6 frascos de 10 ml
MB0187AReactivo Microbact de nitrato B10 ml/frasco
MB5128ABandeja de sujeción Microbact 24E/12E1 bandejas
MB1448AMicrobact Spot Indole (DMACA) para reactivos10 ml/frasco
MB1093AAceite mineral Microbact1 botella
MB0209AReactivo Microbact Indole-Kovacs10 ml/frasco
MB0186AReactivo Microbact de nitrato A10 ml/frasco
Número de catálogo MB5370A
Precio (MXN)
-
Descripción:
Bandeja de sujeción Microbact 12A/12B
Cantidad:
1 bandejas

Simplifique la detección de bacterias gramnegativas con los prácticos reactivos y accesorios Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB.

Las bacterias gramnegativas pueden provocar infecciones clínicas y contaminación alimentaria. La identificación del agente causante es esencial en los entornos clínicos para identificar la causa de la infección y establecer un régimen de tratamiento adecuado. En la industria alimentaria, la identificación bioquímica puede ayudar a localizar la fuente de contaminación. Con estos reactivos y accesorios GNB, Enterobacteriaceae varios bacilos gramnegativos comunes se identifican con rapidez y precisión para poder administrar un tratamiento correcto y rápido.

  • Rápido: Más resultados disponibles en solo una noche
  • Sencillo: Formato sencillo de tira de prueba o microplaca
  • Fácil de leer e interpretar: Los resultados son claramente visibles como distintivas reacciones de color que se pueden interpretar mediante el paquete de identificación Microbact (MB1244A)
  • Integral: Identifica las > 100 bacterias gramnegativas, las poco comunes Enterobacteriaceae y bacterias gramnegativas oxidasa positiva
  • Flexible: Utilice solo las tiras o combine sistemas para las identificaciones más complejas. Ideal para el uso en laboratorios clínicos o de microbiología alimentaria
  • Fiable: Una amplia gama de pruebas bioquímicas basadas en metodologías de referencia publicadas1-4

Elementos adicionales necesarios: Aceite mineral (MB1093A), tiras de oxidasa (MB0266A), programa de software Microbact (MB1244A), reactivo de Indole (MB0209A), reactivo VPI (MB0181A), reactivo VPII (MB0184A), reactivo TDA (MB0180), reactivo NIT A (MB0186A), reactivo NIT B (MB0187A). Los 6 reactivos anteriores también están disponibles como parte del juego de reactivo D (MB1082A).

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Para uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Referencias generales:

  1. Farmer, J.J. et al.(1985) J. Clin.Micro.21(1): 46-76
  2. Burke, V., Robinson, J., Atkinson, H.M. and Gracey, M. (Jan 1982) J. Clin.Micro.48-52
  3. Cowen, S.T. and Steel, K.J.(1977) Manual for the Identification of Medical Bacteria, 2nd edition, Cambridge University Press.
  4. Balows, A., Hausler, W.J., Herrmann, K.L., Isengerg, J.D. and Shadomy, H.J. (eds) (1991) Manual of Clinical Microbiology, 5th edition, American Society of Microbiology, Washington
Especificaciones
DescripciónBandeja de sujeción Microbact 12A/12B
FormatoMicroplaca, Tira
Tipo de empaquetadoCada uno
Cantidad1 bandejas
Unit SizeEach