Product Image
Gibco™

Microsomas de mono (macaco cangrejero)

Microsomas hepáticos preparados a partir de un grupo de macacos cangrejeros macho. Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
MKMCPL
también denominado MKMC-PL
0,5 mL
Número de catálogo MKMCPL
también denominado MKMC-PL
Precio (MXN)
-
Cantidad:
0,5 mL
Microsomas hepáticos preparados a partir de un grupo de macacos cangrejeros macho.

Concentración total de proteínas: 20 mg/ml

Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluyendo humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Hay disponibles especies personalizadas bajo pedido.

Para uso exclusivo en investigación. No indicado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.

Enlace relacionado

Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Concentración20 mg/ml
FormatoTubo
Línea de productosGibco
Tipo de productoMicrosoma de mono
PurezaCalidad para investigación
Cantidad0,5 mL
Condiciones de envíoHielo seco
Localización subcelularMicrosomas
Fuente de dadoresAgrupadas
SexoHombre
Especie del huéspedMono
Forma físicaCongelado
TissueHígado
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a entre -60 °C y -85 °C.