Poly HRP Dilution Buffer
Thermo Scientific™

Poly HRP Dilution Buffer

Diseñado específicamente para optimizar el rendimiento de estreptavidina poli-HRP
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
N5011 L
Número de catálogo N501
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 L
Pedido a granel o personalizado
El tampón de dilución poli-HRP Thermo Scientific Pierce está optimizado para garantizar un rendimiento óptimo con estreptavidina poli-HRP.

Características del tampón de dilución poli-HRP:

Formulación: Caseína libre de biotina al 1 % en una solución tampón de PBS.
Aplicación: Dilución de la estreptavidina poli-HRP (producto n.º N200): Invierta suavemente la botella y agítelo con un movimiento giratorio para mezclar su contenido antes de su uso. No agite. Utilícelo a plena potencia. Consulte el certificado de análisis de estreptavidina poli-HRP para conocer los intervalos de dilución recomendados. Diluya la estreptavidina poli-HRP inmediatamente antes de su uso.

Productos relacionados
Estreptavidina poli-HRP
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o materialTampón de dilución
Almacenamiento recomendadose envía en paquetes fríos. Al recibir el producto, almacenar inmediatamente de 2 °C a 8 °C.
Forma físicaLíquido
Cantidad1 L
Unit SizeEach