Cebador de secuenciación inversa M13
Invitrogen™

Cebador de secuenciación inversa M13

Los oligonucleótidos complementarios a una plantilla de ADN son necesarios para cebar la síntesis de ADN para la secuenciación de reacciones.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
N530022 μg
Número de catálogo N53002
Precio (MXN)
-
Cantidad:
2 μg

Oligonucleotides complementary to a DNA template are necessary to prime DNA synthesis for sequencing reactions. We offer a wide selection of Invitrogen single-strand primers that may be used in either single- or double-stranded sequencing protocols. All sequencing primers are non-phosphorylated and are supplied lyophilized.

M13 Reverse Primer features include:

  • Desalted and purified by gel filtration
  • Assayed for function in automated sequencing reactions
  • Supplied in quantity of 2 μg
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Reacciones de secuenciación
FormularioLiofilizado
Longitud del cebador17-mer
Secuencia del cebador5 ́d[CAGGAAACAGCTATGAC]3 ́
Tipo de productoPrimer
Método de purificaciónDesalado, purificado por filtración en gel
Cantidad2 μg
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
PrimerM13
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• Cebador de secuenciación invers M13 (2μg)

Conservar en el congelador a– 20° C.
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.