Bolt™ 4 a 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, geles de proteínas Mini
Bolt™ 4 a 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, geles de proteínas Mini
Bolt™ 4 a 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, geles de proteínas Mini
Invitrogen™

Bolt™ 4 a 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, geles de proteínas Mini

Los geles Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de una amplia gama de tamaños de proteínas en condiciones desnaturalizantes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPocillosCantidad
NW04120BOX10 pocillo10 geles/caja
NW04120BOXPR10-well30 Gels (3 Boxes)
NW04122BOX12 pocillo10 geles/caja
NW04122BOXPR12-well30 Gels (3 Boxes)
NW04125BOX15 pocillo10 geles/caja
NW04125BOXPR15-well30 Gels (3 Boxes)
NW04127BOX17 pocillo10 geles/caja
Número de catálogo NW04120BOX
Precio (CLP)
186.592
Each
Pocillos:
10 pocillo
Cantidad:
10 geles/caja
Precio (CLP)
186.592
Each
Los geles Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de una amplia gama de tamaños de proteínas en condiciones desnaturalizantes. Al igual que los geles NuPAGE Bis-Tris, los geles Bolt Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante del gel y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas con una capacidad de carga mejorada. Los geles Bolt son ideales para la transferencia y análisis de Western blots y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial.

Utilice los geles Bolt Bis-Tris Plus para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillo. Cada caja contiene 10 geles. Se necesita una cubeta de minigel (A25977) para el uso de todos los geles Bolt.

Entre las características se incluyen:
• Condiciones de procesamiento optimizadas: separe las proteínas mediante tensión constante en aproximadamente 20 minutos
• Larga vida útil: almacene geles durante al menos 16 meses a entre 4–25°C
• Integridad de las proteínas mejorada: proceso de preparación de muestras en pH neutro que conserva sus proteínas
• Pocillos en forma de cuña: para facilitar la carga de muestras y permitir un volumen de muestras hasta dos veces superior

Elija los geles Bolt Bis-Tris Plus adecuados para la separación de proteínas
Obtenga una separación óptima de sus proteínas mediante la selección de la combinación correcta de gel y tampón de desplazamiento. Los geles Bolt Bis-Tris Plus se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8 %, 10 %, 12 % y 4–12 % de gradiente. Los geles se pueden procesar mediante el tampón de desplazamiento Bolt MES SDS (B000202) o Bolt MOPS SDS (B000102) para obtener diferentes intervalos de separación. Los geles Bolt Bis-Tris Plus se componen de un gel de poliacrilamida con tampón de pH neutro (pH 6,4) y tienen un pH operativo de aproximadamente 7,0. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro formatos de pocillos distintos: 10, 12, 15 y 17 pocillos.

Cómodo de utilizar
Los geles Bolt Bis-Tris Plus pueden procesarse mediante tensión constante en aproximadamente 20 minutos con el tampón de desplazamiento Bolt MES. Los geles Bolt Bis-Tris Plus ofrecen bandas más nítidas, una alta resolución, una vida útil más larga y una mayor precisión en los resultados que los geles basados en Tris-glicina. Además, los geles Bolt Bis-Tris Plus cuentan con novedosos pocillos en forma de cuña que permiten un volumen de carga hasta dos veces superior en comparación con otros geles de 1,0 mm de espesor. Los pocillos en forma de cuña también tienen aberturas más grandes, lo que facilita la carga de muestras. Los geles Bolt Bis-Tris Plus tienen una vida útil de al menos 16 meses a una temperatura de entre 4 °C y 25 °C.

Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia Bolt (BT0006) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Separaciones de proteínas diarias, técnicas donde la integridad de las proteínas es crucial, transferencia y análisis de Western Blot
Para utilizar con (equipo)Depósito de minigel
Gel Thickness1,0 mm
Longitud (métrico)8 cm
Modo de separaciónPeso molecular
Cantidad10 geles/caja
Aplicaciones recomendadasDesnaturalización
Volumen de carga de muestrashasta 60 µl
Duración de almacenamiento16 meses
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Requisitos de almacenamientoAlmacenar a 4–25°C. No la congele.
Anchura (métrico)8 cm
Porcentaje del gelDel 4 al 12%
Tamaño de gelMini
Tipo de gelBis-Tris Plus
Línea de productosBolt, WedgeWell
Intervalo de separaciónDe 3,5 a 260 kDa
Tipo de separaciónDesnaturalización
Pocillos10 pocillo
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

Can I prepare my protein sample with the reducing agent and store it for future use?

DTT is not stable, so it must be added and the reduction performed just prior to loading your samples.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Gel 1D Electrophoresis Support Center.

My LDS or SDS sample buffer precipitates when stored at 4 degrees C. Can I warm it up? Can I store it at room temperature?

Precipitation of the LDS or SDS at 4 degrees C is normal. Bring the buffer to room temperature and mix until the LDS/SDS goes into solution. If you do not want to wait for it to dissolve, you can store the sample buffer at room temperature.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Gel 1D Electrophoresis Support Center.

What are the storage conditions for Bolt gels?

Similar to NuPAGE gels with storage temperatures of 4 to 25 degrees C.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.

What does it mean when bands appear to be getting narrower (or "funneling") as they progress down a protein gel?

There may be too much beta-mercaptoethanol (BME), sample buffer salts, or dithiothreitol (DTT) in your samples. If the proteins are over-reduced, they can be negatively charged and actually repel each other across the lanes causing the bands to get narrower as they progress down the gel.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.

How much methanol is required per transfer when using the Mini Blot Module and Bolt Bis-Tris Plus gels?

We recommend using 1x Bolt Transfer buffer with 10% methanol.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.