Isopropanol, para HPLC, Fisher Chemical™
Isopropanol, para HPLC, Fisher Chemical™
Isopropanol, para HPLC, Fisher Chemical™
Isopropanol, para HPLC, Fisher Chemical™
Fisher Chemical™

Isopropanol, para HPLC, Fisher Chemical™

C3H8O, número de CAS-67-63-0, avantina, dimetilcarbinol, 2-propanol, alkolave, 2-hidroxipropano, hartosol, isopropanol, alcohol sec-propílico, alcohol isopropílico, petrohol, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, incoloro, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propano-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Número de catálogo P-7507-PB17
también denominado P/7507/PB17
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
CAS67-63-0
ChEBICHEBI:17824
ColorIncolora
Formula Weight (peso de la fórmula)60.1g/mol
Nombre IUPACpropano-2-ol
Ver más
C3H8O, número de CAS-67-63-0, avantina, dimetilcarbinol, 2-propanol, alkolave, 2-hidroxipropano, hartosol, isopropanol, alcohol sec-propílico, alcohol isopropílico, petrohol, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, incoloro, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propano-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096