Specifications
Siedepunkt111°C (1013 hPa)
CAS7681-52-9
Chemischer Name oder MaterialSodium hypochlorite
FarbeFarblos
Schmelzpunkt-30°C to -20°C
SummenformelClNaO
VerpackungPoly-Flasche
SynonymSodium Hypochlorite
GüteGereinigt
Molekulargewicht (g/mol)74.44
Reinheit (%)4.0-6.0 %
Menge1 gal.
Unit SizeEach