Piezas de repuesto para sistemas de gel doble Owl™ P10DS
El producto real puede variar
Thermo Scientific™
Piezas de repuesto para sistemas de gel doble Owl™ P10DS
El sistema de gel doble Thermo Scientific Owl P10DS es un dispositivo óptimo para trabajar con grandes cantidades de muestras que necesitan ensayos de separación y cambio de movilidad ampliados.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo
P10-20GVidrio transparente
P10-20RVidrio con muescas
P10-CLPinzas
P10DS-001Cámara de tampón
P10DS-006Placa de bloqueo
P10DS-008Cámara de tampón
P10DS-012Tapa
P2-SCSeparador, fino
P2-SDSeparador, grueso
Número de catálogo P10-20G
Precio (USD)
-
Tipo:
Vidrio transparente
El sistema de gel doble Thermo Scientific Owl P10DS es un dispositivo óptimo para trabajar con grandes cantidades de muestras que necesitan ensayos de separación y cambio de movilidad ampliados.
Especificaciones
Dimensiones (L x An)20 x 20 cm
Longitud (métrico)20cm
Grosor (imperial)1/8 pulgadas
Anchura (métrico)20cm
Para utilizar con (equipo)Owl P10DS Dual Gel Electrophoresis System
Línea de productosOwl
TipoVidrio transparente
Unit SizeEach