P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth
El producto real puede variar
Thermo Scientific™
P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoN.° de dientesGrosor de los dientes (métrico)
P2-15DPeine151,5 mm
P2-10CPeine100,8 mm
P2-10DPeine101,5 mm
P2-15CPeine150,8 mm
P2-20CPeine200,8 mm
P2-20DPeine201,5 mm
P2-20FGVidrio transparenteNo aplicaNo aplica
P2-20GVidrio transparenteNo aplicaNo aplica
P2-25CPeine250,8 mm
P2-CSTColadorNo aplicaNo aplica
P2-PREPPeine21,5 mm
Número de catálogo P2-15D
Precio (CLP)
-
Tipo:
Peine
N.° de dientes:
15
Grosor de los dientes (métrico):
1,5 mm
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
  • With an external gradient maker, gels can be cast with ease and great reproducibility
  • The design and format of this unit will provide years of service in your lab
Especificaciones
N.° de dientes15
Grosor de los dientes (métrico)1,5 mm
Para utilizar con (equipo)Fisherbrand P2-CST System
TipoPeine
Unit SizeEach