Patrones de tamaño de partículas SURF-CAL™
Thermo Scientific™

Patrones de tamaño de partículas SURF-CAL™

Simplifique la preparación de obleas de calibración mediante estos patrones de tamaño de partículas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Concentración
PD-500B0,498 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD-0470,047 μm3 x 108 partículas/ml
PD-047B0,047 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD-0640,064 μm3 x 108 partículas/ml
PD-064B0,064 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD-0830,083 μm3 x 108 partículas/ml
PD-083B0,083 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD-0920,092 μm3 x 108 partículas/ml
PD-092B0,092 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD-1000,100 μm3 x 108 partículas/ml
PD-100B0,100 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD11001,112 μm3 x 108 partículas/ml
PD1100B1,112 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD-1250,126 μm3 x 108 partículas/mL
PD-125B0,126 μm1 x 10¹° partículas/mL
PD-1550,155 μm3 x 108 partículas/ml
PD-155B0,155 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD-2000,202 μm3 x 108 partículas/ml
PD20002,01 μm3 x 108 partículas/ml
PD-200B0,202 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD-2040,204 μm3 x 108 partículas/ml
PD-204B0,204 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD-2150,220 μm3 x 108 partículas/ml
PD-215B0,220 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD30003,04 μm3 x 108 partículas/ml
PD-3050,304 μm3 x 108 partículas/ml
PD-305B0,304 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD-3650,360 μm3 x 108 partículas/ml
PD-365B0,360 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD-5000,498 μm3 x 108 partículas/ml
PD-8000,809 μm3 x 108 partículas/ml
PD-800B0,809 μm1 x 10¹°partículas/ml
PD-8020,802 μm3 x 108 partículas/ml
PD-802B0,802 μm1 x 10¹°partículas/ml
Número de catálogo PD-500B
Precio (USD)
-
Diámetro (métrico):
0,498 μm
Concentración:
1 x 10¹°partículas/ml

Simplifique la preparación de obleas de calibración mediante patrones de tamaño de partícula Thermo Scientific™ SURF-CAL™ para la calibración y el mantenimiento de sistemas de inspección de superficies de barrido (SSIS). Los tamaños de partículas disponibles se corresponden con los tamaños de puntos de calibración requeridos por los fabricantes de instrumentos.

Thermo Fisher Scientific™, junto con el sector de los semiconductores y la SEMI, ha establecido tamaños de partículas específicos para la calibración de sistemas de inspección de superficies de barrido. En colaboración con los fabricantes de instrumentos, hemos creado la línea de productos SURF-CAL™ para cumplir las directrices de la SEMI en materia de patrones.
  • Se considera que los tamaños disponibles son nodos de determinación del tamaño críticos tal como lo define la International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS).
  • A través del depósito de esferas de poliestireno-látex (PSL) SURF-CAL™ trazables al NIST™ en obleas especialmente seleccionadas, puede efectuar comprobaciones periódicas de la calibración y comparar su escáner con escáneres de otros lugares.
  • También puede evaluar el rendimiento de su SSIS en etapas críticas del proceso de fabricación.
  • Todos los productos están suspendidos en agua desionizada y filtrada en frascos de 50 ml con una concentración de 3 × 108 partículas por ml.

Nota:

Los productos PD1100 y más pequeños también están disponibles con una concentración de 1010 partículas por ml para aplicaciones en las que se emplee la ayuda de un analizador de movilidad diferencial (DMA) u otra técnica de exclusión por tamaño.

Especificaciones
AditivoNinguno
Concentración1 x 10¹°partículas/ml
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua filtrada desionizada
DescripciónPartículas para calibración y mantenimiento de sistemas de inspección de superficie de barrido (SSIS).
IncluyeCertificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas1,05 g/cm³
Cantidad50 mL
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño0.006µm
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
ColorBlanco o incoloro
Diámetro (métrico)0,498 μm
Para utilizar con (aplicación)Calibración y mantenimiento del SSIS
MaterialPoliestireno
Tipo de productoPatrón de tamaño de partículas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.