Controladora de peso para enlatado Versa Teorema
Thermo Scientific™

Controladora de peso para enlatado Versa Teorema

Confíe en la controladora de peso Thermo Scientific™ Versa Teorema para una precisión y velocidad inigualables en las exigentes líneas de enlatado de gran velocidad.
Have Questions?
Número de catálogoDescripción
PI.0034.0205controladora de peso para enlatado Teorema
Número de catálogo PI.0034.0205
Precio (MXN)
-
Descripción:
controladora de peso para enlatado Teorema

Confíe en la controladora de peso Thermo Scientific™ Versa Teorema para una precisión y velocidad inigualables en las exigentes líneas de enlatado de gran velocidad. Gracias a la combinación de resistencia y precisión, la controladora de peso Versa Teorema establece un nuevo estándar en el pesaje de gran velocidad de latas.

Características de la controladora de peso para enlatado Versa Teorema:

  • Capacidad de transferencia del transportador en paralelo en la entrada y la salida
  • Fotocélulas que proporcionan un suministro de latas controlado mediante un punto de parada para latas
  • Un tornillo de avance espacia latas abiertas o cerradas, latas de acero o aluminio y latas de 2 o 3 piezas a velocidades máximas de 700 latas/minuto
  • Mecanismo de rechazo de alta velocidad con perfil especial para el control de la manipulación de productos
  • El diseño abierto y la estructura de acero inoxidable facilitan una limpieza a alta presión
  • Supervisión automática de temperatura y humedad para evitar problemas de calor y humedad
  • Durabilidad para funcionamiento en línea en entornos difíciles
  • Zona de pesaje sin piezas móviles (sin cadenas ni cintas) para una precisión alta y un mantenimiento bajo
  • Mayores niveles de bloqueo y seguridad
  • Específica para los niveles más altos de lavado y humedad
  • Equipada con Thermo Scientific™ Versa Checkweigher Controller
Especificaciones
ExactitudDe 0,5 a 1,5 g
Requisitos de aireDe 4,14 a 5,52 bares (de 60 a 80 psi)
Certificaciones/conformidadCE
ConexionesUSB; en serie; en paralelo; Ethernet con FTP; Modbus
Descripcióncontroladora de peso para enlatado Teorema
Requisitos eléctricosDe 220 a 230 V, 50/60 Hz
MarcoAcero inoxidable
Frecuencia50/60 Hz
Altura de la línea (imperial)De 32 a 47 pulg ± 2
Altura de la línea (métrico)De 800 a 1200 mm ± 50
Longitud del envase (imperial)3 pulg (máximo)
Longitud del envase (métrico)75 mm (máximo)
Células de cargaMedidor de deformación
MaterialAluminio/acero inoxidable
Temperatura de funcionamientoDe - 10 a + 40 °C (de 14 a 105 °F)
OpcionesMuchas opciones para la manipulación de productos y el rechazo; paquete de opciones de IP66; cintas certificadas por la FDA; opción Servo filler/feedback; opción de dispositivo de seguimiento; sistema de combinación con el detector de metales Thermo Scientific APEX 300
Consumo de energía3 A (control)
Caída de potenciaDe 220 a 230 V
Tipo de productoTeorema Can Checkweigher
RechazosAletas de aire, tubo de aire
Humedad relativaDel 20 al 90 %, sin condensación
Puerto USBYes
TensiónDe 220 a 230 V
Peso máx. (imperial)3,3 libras
Peso máx. (métrico)1,5 kg
Velocidad de barrido del detector660 cpm
Tipo de envaseLatas, tarros de vidrio
Opción de lavadoIncluido
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

How fast can machines check the weight of pet food products?

For pet food products in cartons, cans, bottles, or pouches, a chain checkweigher offers line speeds up to 700 packages per minute. It is appropriate for both dry and wet environments.

How can I tell if final packaged pet food products are being under or overfilled?

To ensure that pet food processors are not under or overfilling packages, checkweighers are used to verify the correct weight of each package. Accurate weight avoids giving away costly product or from receiving hefty fines from regulatory bodies for underfilling.

Do checkweighers also monitor for physical contaminants?

Checkweighers do not detect physical contaminants but they can be combined with food metal detectors and X-ray inspection systems that do detect contaminants. Food metal detection systems provide reliable, cost-effective protection from even the smallest metal contaminants found anywhere in a food production process. Food X-ray inspection systems provide protection from metal, glass, stone and other dense foreign objects for almost any type of packaged, bulk, or piped product.

Food manufacturers can find metallic and non-metallic foreign objects and eliminate “wet” product effects common with metal detectors with the Thermo Scientific NextGuard X-ray Detection Systems (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/NEXTGUARDPRO). Designed for a wide variety of food applications, NextGuard systems offer enhanced capabilities to inspect packaged products for missing pieces or components, under and over-fills, and other quality problems.

Can checkweighers be washed down?

Checkweighers can sometimes come in contact with food products that can leak or spill. The equipment has to get washed down regularly to prevent contamination so it must meet IP65 Washdown requirements. Therefore, checkweigher components require materials that can withstand washdown using chemicals. The metal should be fully constructed of ANSI Type 304 SS (stainless steel), which is an austenite steel. For even harsher situations, ANSI 316 stainless is used; it is more impervious to corrosion than 304 SS. Equipment should meet American National Standard ANSI/IEC 60529-2004 for equipment with electrical components. This standard describes a system for classifying the degrees of protection provided by enclosures of electrical equipment for two conditions:

- The protection of persons against access to hazardous parts and protection of equipment against the ingress of solid foreign objects
- The ingress of water

Equipment should be designed with minimal flat, horizontal surfaces and slots to reduce food buildup, and use stainless steel conveyor beds. IP65 enclosures provide basic waterproof protection from water, including jet sprays used during washdown.

Can checkweighers work with cans?

The Thermo Scientific Versa Teorema Can Checkweigher (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PI.0034.0205) is designed specifically for high-rate can weighing. A feedscrew properly spaces open or closed cans, steel or aluminum cans at speeds up to 700 cans/minute. The equipment includes side-to-side conveyor transfer capability at the infeed and outfeed as well as photo-eyes to provide controlled feed of cans via a can-stop.