Controladora de peso Global VersaWeigh™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Controladora de peso Global VersaWeigh™

Mejore la exactitud, la eficiencia y la rentabilidad con una controladora de peso diseñada para cualquier aplicación de los sectores farmacéutico y de alimentos y bebidas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
PID-10131047F
también denominado PID-101310 47F
VersaWeigh - Combination metal detector/checkweigher
PID-10131047E
también denominado PID-101310 47E
VersaWeigh - Reject Integrity Option Pack
PID-10131047D
también denominado PID-101310 47D
VersaWeigh - Pharma Option Pack
PID-10131047
también denominado PID-101310 47
VersaWeigh Checkweigher
PID-10131047C
también denominado PID-101310 47C
VersaWeigh - Power-User Option Pack
PID-10131047B
también denominado PID-101310 47B
VersaWeigh - Electrical Option Pack
PID-10131047A
también denominado PID-101310 47A
VersaWeigh - IP -66 Option Pack
Número de catálogo PID-10131047F
también denominado PID-101310 47F
Precio (MXN)
-
Descripción:
VersaWeigh - Combination metal detector/checkweigher

Maximice los beneficios y minimice la pérdida de producto con la controladora de peso Thermo Scientific™ Global VersaWeigh™. Este versátil y ampliable sistema es fácil de utilizar y requiere un escaso mantenimiento. Además, ahora cuenta con más 10 mejoras en funcionalidad e ingeniería, incluidos bastidores diseñados para reducir la acumulación de alimentos, un desbloqueo rápido, cintas y transportadores regulables, así como motores herméticos sin escobillas de par elevado para lograr un funcionamiento sin problemas. El equipo Global VersaWeigh de altura fija es idóneo para productos de hasta 10 kilogramos (22 libras) y proporciona una exactitud igual o superior a la de los estándares de requisitos del mercado.

Características de la controladora de peso Global VersaWeigh:

  • Ideal para los sectores alimentario, farmacéutico y de bienes de consumo
  • Disponibilidad y asistencia internacional para los equipos 
  • Entre las opciones de idioma para la pantalla se incluyen: Chino, croata, checo, neerlandés, inglés (versiones de Reino Unido y EE. UU.), francés, alemán, italiano, letón, polaco, portugués, ruso, esloveno, español y turco
  • Cumple o supera una gran variedad de normas regionales e internacionales y cuenta con la OIML MID
  • El software patentado con algoritmos avanzados de puesta a cero automática garantiza que se mantienen los estándares de exactitud a lo largo del tiempo, independientemente del entorno
  • Diseño sanitario
  • Bastidores diseñados para minimizar la existencia de ranuras y superficies planas con el fin de reducir la acumulación de alimentos
  • Suelos del transportador de acero inoxidable
  • Rodillos de acero inoxidable y células de carga opcionales
  • Cintas y transportadores de rápido desbloqueo que eliminan la necesidad de usar herramientas para el desmontaje o la sustitución
  • Tornillo de mariposa sin necesidad de herramienta que ajusta la alineación de la cinta
  • Rodillos cautivos del transportador fáciles de ajustar
  • Motores herméticos sin escobillas de par elevado que permiten un funcionamiento sin problemas y un periodo de tiempo medio entre fallos (MTBF) prolongado
  • Pantallas táctiles en color fáciles de leer
  • Niveles configurables de acceso de seguridad
  • Funcionamiento intuitivo mediante menús
  • «Motor de pesaje»  patentado  que utiliza el potente procesamiento de señales de Thermo Scientific™ AutoCalc™ para facilitar la configuración del producto. 

 

Especificaciones
Exactitud0,250 a 4,0 g
Requisitos de aireSeco , 5.5 a 6.9 bar ( 80-100 psi)
Certificaciones/conformidadMID and OIML R51 approvals for legal use at a weight range from 35 to 45g; EEC batch rules for average system can be applied.
ConexionesUSB; serial; parallel; FTP Ethernet; Modbus
DescripciónVersaWeigh - Combination metal detector/checkweigher
Diámetro del rodillo (imperial)0,63 , 1,06 , 1,34 pulg
Diámetro del rodillo (métrico)16 , 27, 34 mm
MarcoDe acero inoxidable
Frecuencia50/60Hz
Altura de la línea (imperial)24,8-43,3 cm
Altura de la línea (métrico)630 a 1100 mm
Longitud del envase (imperial)1 a 16
Longitud del envase (métrico)25 a 400mm
Células de cargaGuage Strain
MaterialAlu/Stainless Steel
Temperatura de funcionamiento0 a 40 ° C (32 a 104 ° F )
OpcionesMany options for reject and product handling; IP66 option pack; FDA belting; Servo filler/feedback option; Tracker option; Combination system with Thermo Scientific APEX 300 metal detector
Consumo de energía3 A (control )
Caída de potenciaSingle Drop 115 VAC/60/1 Control power consumption, 300 VA. 115 VAC/60 Hz/1 phase motor standard. Variable speed or 230, 480 VAC/60 Hz/3 phase optional
Tipo de productoVersaWeigh - Combination Metal Detector/Checkweigher
RechazosAir Jet, Air Jet HD, Air Pusher, Air Bopper
Humedad relativa20 % a 90 % , sin condensación
Intervalo de velocidad (imperial)33 a 393fpm
Intervalo de velocidad (métrico)10 a 120MPM
Puerto USBYes
TensiónSingle Drop 115 VAC/60/1 Control power consumption, 300 VA. 115 VAC/60 Hz/1 phase motor standard. Variable speed or 230, 480 VAC/60 Hz/3 phase optional
Anchura de la correa (imperial)3.9 , 7.9 , 11.8 , 15.7 pulg
Anchura de la correa (métrico)100 , 200 , 300 , 400 mm
Velocidad de barrido del detectorhasta 320CPM
Tipo de envaseCarton, Bag, Can, Jar, Tray
Opción de lavado
¡SÍ! ProgramaNo
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

How fast can machines check the weight of pet food products?

For pet food products in cartons, cans, bottles, or pouches, a chain checkweigher offers line speeds up to 700 packages per minute. It is appropriate for both dry and wet environments.

How can I tell if final packaged pet food products are being under or overfilled?

To ensure that pet food processors are not under or overfilling packages, checkweighers are used to verify the correct weight of each package. Accurate weight avoids giving away costly product or from receiving hefty fines from regulatory bodies for underfilling.

Do checkweighers also monitor for physical contaminants?

Checkweighers do not detect physical contaminants but they can be combined with food metal detectors and X-ray inspection systems that do detect contaminants. Food metal detection systems provide reliable, cost-effective protection from even the smallest metal contaminants found anywhere in a food production process. Food X-ray inspection systems provide protection from metal, glass, stone and other dense foreign objects for almost any type of packaged, bulk, or piped product.

Food manufacturers can find metallic and non-metallic foreign objects and eliminate “wet” product effects common with metal detectors with the Thermo Scientific NextGuard X-ray Detection Systems (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/NEXTGUARDPRO). Designed for a wide variety of food applications, NextGuard systems offer enhanced capabilities to inspect packaged products for missing pieces or components, under and over-fills, and other quality problems.

Can checkweighers be washed down?

Checkweighers can sometimes come in contact with food products that can leak or spill. The equipment has to get washed down regularly to prevent contamination so it must meet IP65 Washdown requirements. Therefore, checkweigher components require materials that can withstand washdown using chemicals. The metal should be fully constructed of ANSI Type 304 SS (stainless steel), which is an austenite steel. For even harsher situations, ANSI 316 stainless is used; it is more impervious to corrosion than 304 SS. Equipment should meet American National Standard ANSI/IEC 60529-2004 for equipment with electrical components. This standard describes a system for classifying the degrees of protection provided by enclosures of electrical equipment for two conditions:

- The protection of persons against access to hazardous parts and protection of equipment against the ingress of solid foreign objects
- The ingress of water

Equipment should be designed with minimal flat, horizontal surfaces and slots to reduce food buildup, and use stainless steel conveyor beds. IP65 enclosures provide basic waterproof protection from water, including jet sprays used during washdown.

What factors influence weighing accuracy using checkweighers?

Proper design of the in-line checkweigher can influence accuracy. Here are some of the design factors:

- Product speed
- Product weight and size
- Product transfer onto and off of the checkweigher
- Reject method and design

In addition, conveyors must be level and aligned, belts and chains should be inspected regularly for wear or product buildup, gaps between conveyors should be minimized and infeed and weigh table belts or chains should be running at the same speeds. Other factors include the spacing between products' centers to ensure that more than one product is not on the weighing table at any one time, and calibrations should be done regularly.