Trypton-Soja-Agar + TWEEN / Lecithin55-Abklatschplatte
Thermo Scientific™

Trypton-Soja-Agar + TWEEN / Lecithin55-Abklatschplatte

Mit dieser dreifach verpackten, bestrahlten Kontaktplatte können Sie mühelos Oberflächenproben in den reguliertesten Umgebungen durchführen.
Have Questions?
Katalognummer PO0479D
Preis (EUR)
-

Mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Agar mit TWEEN/Lecithin 55 Irradiated Triple Wrap-Kontaktplatte züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen. Das Universalmedium, das zwei Peptone enthält, unterstützt das Wachstum einer Vielzahl von Organismen. Für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern geeignet. Aufgrund des Vorhandenseins von TWEEN 80 und Lecithin kann das Medium als mikrobieller Testagar zum Testen quaternärer Ammoniumverbindungen verwendet werden1. Das Medium entspricht den Formulierungen des internationalen Arzneibuchs.

Optimieren Sie die Umweltüberwachung von Reinraumumgebungen mit Trypton-Soja-Agar mit TWEEN/Lecithin 55 Irradiated Triple Wrap Kontaktplatte.

  • Sicher: Der kuppelförmige Boden verhindert das Herausfallen von Agar aus der Schale
  • Einfach in der Handhabung: Durch die GripFit™ Technologie können die Deckel während der Handhabung nicht verrutschen, während der Umgebungsüberwachung aber leicht entfernt werden
  • Unkomplizierte Interpretation der Ergebnisse: Die gitterförmig unterteilte Bodenbeschichtung der Platten ermöglicht die einfache Berechnung der koloniebildenden Einheiten (KBE) aus Oberflächentests. So kann das Labor feststellen, ob die Konzentration der Kontaminanten innerhalb der vordefinierten, akzeptablen Grenzen liegt
  • Einfach stapelbar: Das erhöht die Stabilität bei Handhabung und Transport. Die reduzierte Luftzirkulation verhindert das Austrocknen der Platten
  • Konsistenz: Herstellung mit einem speziellen automatischen Verfahren, um eine glatte und gleichmäßige Verteilung des Agars auf jeder Platte zu gewährleisten
  • Reduziertes Kontaminationsrisiko: Schutzschichten verbessern die Feuchtigkeitskontrolle durch Integrieren neuartiger Elemente, die die Passage und Absorption übermäßiger Feuchtigkeit ermöglichen und so das Kontaminationsrisiko senken.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific

1. American Public Health Association (1978) Standard Methods for the Examination of Dairy Products. 14. Ausg. APHA Inc., Washington, D.C.
Specifications
FarbeStrohfarben, transparent
BeschreibungTrypton-Soja-Agar + TWEEN / Lecithin55-Abklatschplatte
Füllgewicht13,5 g ± 5 %
Format55 mm-Kontaktplatte
VerpackungsartDreifach verpackt - bestrahlt
Menge10 Stück/Packung
Haltbarkeit14 Wochen
HerstellungsortVereinigtes Königreich
ProdukttypAgar
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
2 bis 25 °C