You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
オンデマンド動画
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
ホーム
▸
すべての製品を見る
▸
酵素および阻害剤
▸
基質
▸
PI:PS Lipid Kinase Substrate
Thermo Scientific™
PI:PS Lipid Kinase Substrate
Specifically optimized for use with the Class III PI3 kinase (PIK3C3 (hVPS34)) and Type III PI4 lipid kinases, this substrate can also be used as a general substrate for the Class I lipid kinases.
テクニカルサポート
オーダーサポート
製品番号(カタログ番号)
数量
PV5122
800 nmol
製品番号(カタログ番号)
PV5122
価格(JPY)
86,400
キャンペーン価格
Ends:
25-Sep-2026
144,100
割引額 57,700 (40%)
Each
お問い合わせください ›
数量:
800 nmol
特にクラスIIIのPI3キナーゼ(PIK3C3(hVPS34))およびタイプIIIのPI4脂質キナーゼでの使用に最適化されていますが、この基質はクラスIの脂質キナーゼの一般的な基質としても使用することができます。脂質小胞は、ホスファチジルイノシトール(PI)とホスホセリン(PS)のモル比が1:9で構成されています。
Adapta™ユニバーサルキナーゼアッセイ(PV5099)と組み合わせて使用します。
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
アッセイ入力
生化学的ADP蓄積
遺伝子ID(Entrez)
5289
数量
800 nmol
出荷条件
ドライアイス
基質
ホスホセリン(PS)を含むホスファチジルイノシトール(PI)脂質小胞
標的入力
PIK3C3、PI4KA、PI4KB
検証済みキナーゼ
PIK3CG、PIK3C3、PI4KB
検出法
蛍光
形状
液体
Substrate Properties
脂質ベースの基質
基質タイプ
キナーゼ基質
Target Enzyme
脂質キナーゼ
Unit Size
Each
組成および保存条件
50 mM HEPES、pH 7.5中のPI:PS脂質キナーゼ基質。-20℃で保存