Product Image
Thermo Scientific™

CHKtide

Sustrato peptídico basado en CDC25C fosforilado por CHEK1 y otras cinasas. Para su uso con el ensayo Adapta™ Universal KinaseMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
PV53681 ml
Número de catálogo PV5368
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 ml
Sustrato peptídico basado en CDC25C fosforilado por CHEK1 y otras cinasas. Para su uso con el ensayo Adapta™ Universal Kinase (PV5099).
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Secuencia de aminoácidosKKKVSRSGLYRSPSMPENLNRPR
Peso molecular2701,2 Da
Cantidad1 ml
Condiciones de envíoHielo seco
Sustratopéptido basado en CDC25C
Método de detecciónFluorescente
FormularioCongelado
Substrate PropertiesSustrato basado en péptidos
Tipo de sustratoSustrato de cinasa
Target EnzymeSerina/treonina cinasa
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
2 mM de sustrato peptídico sintético (CHKtide) en 50 mM HEPES, pH 7,5, 0,01 % Brij-35, 10 mm de MgCl2 y 1 mm de EGTA. Almacenar a -20 °C.