You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
100X Pretreatment Solution
Invitrogen™
100X Pretreatment Solution
100X Pretreatment Solution is an aqueous buffered solution and an individual component of the ViewRNA™ ISH Tissue Assay Kits,
2-Plex,
자세히 알아보기
Have Questions?
카탈로그 번호
수량
QVT0500
21 mL
카탈로그 번호
QVT0500
제품 가격(KRW)
184,000
온라인 행사
Ends:
31-Mar-2026
216,000
할인액 32,000 (15%)
Each
카트에 추가하기
수량:
21 mL
제품 가격(KRW)
184,000
온라인 행사
Ends:
31-Mar-2026
216,000
할인액 32,000 (15%)
Each
카트에 추가하기
100X Pretreatment Solution is an aqueous buffered solution and an individual component of the ViewRNA™ ISH Tissue Assay Kits, 2-Plex, 24 assays.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
제품 유형
Pretreatment Solution
수량
21 mL
Unit Size
Each