Solución de UTP (100 mM)
Thermo Scientific™

Solución de UTP (100 mM)

Optimice muchas aplicaciones de biología molecular con este UTP, un nucleótido altamente estable con una pureza del 99 %.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
R04710,25 mL
Número de catálogo R0471
Precio (MXN)
-
Cantidad:
0,25 mL
Pedido a granel o personalizado

Thermo Scientific™ UTP (uridine 5'-triphosphate) is supplied as 100 mM aqueous solution titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. This highly stable nucleotide is more than 99% pure. UTP can be used in many different molecular biology applications.

Features

  • Greater than 99% purity confirmed by HPLC
  • Functionally tested in in vitro transcription
  • Stable for two years at -20°C and after multiple freeze-thaw cycles

Applications

  • aRNA synthesis
  • siRNA synthesis
  • RNA amplification
  • in vitro transcription
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Conjugadono conjugado
Para utilizar con (aplicación)in vitro Transcription, RNA Amplification
Tipo de productoSolución de UTP
Cantidad0,25 mL
Condiciones de envíoDry Ice
Concentración100 mm
FormularioLíquido
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
UTP Solution, 100 mM (0.25 mL)

Store at –20°C.