Product Image
Thermo Scientific™

Kit de hisopo flocado de micropunta de 3 ml MicroTest™ M4RT

Mantenga la viabilidad de los organismos con kits que incluyen medios de transporte de temperatura ambiente de calidad, un hisopo flocado de nailon de punta tradicional y/o un hisopo flocado de nailon de micropunta.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
R12566100 kits/paq.
Número de catálogo R12566
Precio (CLP)
-
Cantidad:
100 kits/paq.
Mantenga la viabilidad y los recuentos de organismos para los estudios de verificación, procedimientos de control de calidad y pruebas repetidas de virus, clamidia, micoplasma y ureaplasma con medios de calidad, útiles de recogida y transporte probados y envases seguros y fiables. Los kits de hisopos flocados Thermo Scientific™ MicroTest™ se suministran en dos formulaciones de medios a temperatura ambiente e incluyen un hisopo flocado de nailon de punta tradicional y/o un hisopo flocado de nailon de micropunta y una bolsa con cierre de cremallera de 15,24 cm x 22,86 cm (6 x 9 pulg) para un transporte seguro.
Diseñados para la recogida, el transporte, el mantenimiento y el almacenamiento a largo plazo de muestras víricas, clamidia, micoplasma y ureaplasma, los productos Thermo Scientific MicroTest garantizan una calidad máxima. Desde la formulación hasta el envasado, los productos MicroTest mantienen la viabilidad de los organismos a través de ciclos de congelación-descongelación, al tiempo que inhiben los contaminantes antimicrobianos y promueven la seguridad.

MicroTest™ M4RT™ contiene gelatina, gentamicina y anfotericina B para el transporte de virus y chlamydiae.

Los kits con hisopo flocado MicroTest vienen con 1,5 ml o 3 ml de medio líquido en un tubo cónico de 15 ml con gránulos de vidrio, un sobre con uno o dos hisopos flocados de nailon y una bolsa con cierre de cremallera de 15,24 x 22,86 cm (6 x 9 pulg).

Mantenga su laboratorio en la dirección correcta con un conjunto fiable de soluciones para el transporte, la retención, el mantenimiento y el almacenamiento de cultivos a largo plazo con la familia de medios de recogida y transporte MicroTest.

Resultados fiables de confianza
  • Control de calidad exhaustivo, lo que incluye la toxicidad celular en cada número de lote
  • Formulaciones patentadas con proteínas de estabilización, tampones y antibióticos específicos
Compatibilidad y viabilidad
  • Proporcionan transporte compatible para cultivos celulares, inmunoensayos enzimáticos y pruebas de diagnóstico molecular
  • Mantienen la viabilidad y los recuentos de organismos para obtener resultados mejores y más fiables durante los estudios de validación/verificación, los procedimientos de control de calidad y las pruebas repetidas
Cómodo formato adaptable
  • Los volúmenes de llenado de 1,5 ml y 3,0 ml permiten realizar varias pruebas a partir de una única muestra
  • Los tubos de medios de transporte individuales o los kits completos ofrecen flexibilidad y versatilidad
Embalaje seguro y robusto
  • Los tubos fuertes y resistentes a roturas con tapones de rosca seguros y codificados por colores evitan las fugas y la exposición a agentes infecciosos.
  • Los kits incluyen una bolsa de polipropileno resistente a fugas para el transporte seguro de muestras.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Color del tapónRojo
CompatibilidadCultivo, vial Shell, ciclos de descongelación, mantenimiento de cultivo, ELISA, PCR, tecnología de sonda de ADN
DescripciónKit de hisopo flocado de micropunta de 3 ml M4RT
Para utilizar con (aplicación)Virus clamidia
Cantidad100 kits/paq.
Shaft MaterialPlástico
Duración de almacenamiento18 meses
Requisitos de almacenamientoDe 2 °C a 30 °C
Tipo de puntaMicrotip
Temperatura de transporteDe 2° a 30 °C
Volumen (métrico)3 mL
FormatoTubo
Tipo de productoKit de hisopos flocados
Swab ConfigurationAplicador único
Unit SizeEach