Product Image
Thermo Scientific™

Hidróxido de potasio al 3 % Remel™

El hidróxido de potasio al 3 % Remel de Thermo Scientific™ es para la diferenciación de microorganismos grampositivos y gramnegativos.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
R2125125 ml
Número de catálogo R21251
Precio (CLP)
-
Cantidad:
25 ml

El hidróxido de potasio al 3 % Remel de Thermo Scientific™ es para la diferenciación de microorganismos grampositivos y gramnegativos.

Potassium Hydroxide 3% is used to differentiate gram-positive and gram-negative microorganisms. Gram-negative cell walls are broken down by 3% KOH and it releases viscoid chromosomal material which causes suspension to become thick and stringy. This reaction characterizes the gram-negative bacteria.Ready to use: Convenience of prepared reagentEasy to interpret: Stringy, viscous material pulled up from suspension within first 30 seconds is easy to interpret.Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
  1. S., B. Harris, and S.M. Finegold. 1981. J. Clin. Microbiol. 13:444-448.
  2. Von Graevenitz, A. and C. Bucher. 1983. J. Clin. Microbiol. 18:983-985.
Especificaciones
DescripciónUnidad
IncluyeMicroorganismos grampositivos y gramnegativos.
Cantidad25 ml
FormularioLíquido
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 °C a 30 °C