Product Image
Thermo Scientific™

Remel™ BactiDrop™ Spot Indol

BactiDrop™ Spot Indol dient zum Nachweis der Fähigkeit von Mikroorganismen, Indol vom Tryptophan-Molekül abzuspalten.
Have Questions?
KatalognummerMenge
R2155050 x 0,75 ml
Katalognummer R21550
Preis (EUR)
-
Menge:
50 x 0,75 ml

Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Spot Indol dient zum Nachweis der Fähigkeit eines Organismus, Indol vom Tryptophan-Molekül abzuspalten. Vracko und Sherris verwendeten im Jahr 1963 Indol-Spot-Reagenz für die präsumtive Spaltung von Proteusarten und Escherechia coli.1 1969 erklärten Lowrance, Reich und Traub ρ-Dimethylaminocinnamaldehyd (DMACA) als das empfindlichste Indol-Reagenz, das 3 mcg Indol pro Milliliter Medium nachweisen konnte.2

BactiDrop™ Spot Indol dient mittels Spottestmethode die Fähigkeit von Mikroorganismen zu ermitteln, Indol vom Tryptophan-Molekül abzuspalten. Tryptophanasen sind intrazelluläre Enzyme, die die Indolproduktion durch Hydrolysierung der Aminosäure Tryptophan vermitteln. Dieses Indol verbindet sich mit DMACA und bildet eine blau-grüne Verbindung. Dies ist ein Kondensationsprodukt, das durch die Säurespaltung eines Proteins entsteht. Gebrauchsfertig: Flüssigkeit Reagenz Schnelltest: Ergebnisse innerhalb von 1 bis 3 Minuten. Einfache Interpretation: Positive Ergebnisse (blaue Farbe) sind leicht von negativen Ergebnissen zu unterscheiden (rosa Farbe). BactiDrop™ Spot Indol-Reagenz enthält 1 % w/v ρ-Dimethylaminocinnamaldehyd (CAS 6203-18-5) in Salzsäure (konzentriert) (CAS 7647-01-0) und demineralisiertes Wasser (CAS 7732-18-5). Das Reagenz wird als 0,75 ml-Ampullen geliefert. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
  1. Vracko, R. and J.C. Sherris. 1963. Am. J. Clin. Path. 39:429-432.
  2. Lowrance, B.L., P. Reich, and W.H. Traub. 1969. Appl Microbiol. 17:923-924.
Specifications
BeschreibungBactiDrop Spot Indol
Menge50 x 0,75 ml
CE-ZeichenJa
Nachweisbare AnalytenFähigkeit von Mikroorganismen, Indol aus dem Tryptophan-Molekül mittels Spottestmethode aufzuteilen, Free Nitrogen Gas
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
20 °C bis 25 °C