Search
Search
| Número de catálogo | Descripción |
|---|---|
| R30160101 | Diagnóstico rápido de Salmonella H 3 (d, E, G, k) |
| R30161601 | Salmonella H (i) |
| R30160401 | Salmonella H (c) |
| R30160201 | Salmonella H (a) |
| R30161401 | Salmonela H (gq) |
| R30160901 | Salmonella H (enz15) |
| R30160301 | Salmonella H (b) |
| R30160501 | Salmonella H (d) |
| R30161301 | Salmonella H (gp) |
| R30162901 | Salmonella H (z29) |
| R30163101 | Salmonella H (z38) |
| R30163001 | Salmonella H (z36) |
| R30858501 | Salmonella H polivalente, fases 1 y 2 |
| R30162201 | Salmonella H™» |
| R30161701 | Salmonella H (k) |
| R30161501 | Salmonella H (gst) |
| R30161901 | Salmonella H (lv) |
| R30162601 | Salmonella H (z6) |
| R30162801 | Salmonella H (z27) |
| R30162101 | Salmonella H (mt) |
| R30161801 | Salmonella H (L) polivalente, para lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40 |
| R30160601 | «Salmonella H (E)» polivalente, para eh, enx, enz15 |
| R30162501 | «Salmonella H(z4, z23)» |
| R30162401 | Salmonella H (z) |
| R30163201 | «Salmonella H» polivalente, fase 2 (1, 2, 5, 6, 7) |
| R30959801 | Diagnóstico rápido de Salmonella H 1 (b, d, E, r) |
| R30162701 | Salmonella H (z10) |
| R30959901 | Diagnóstico rápido de Salmonella H 2 (b, E, k, L) |
| R30162001 | Salmonella H (lw) |