Sueros aglutinantes Brucella melitensis
Product Image
Thermo Scientific™

Sueros aglutinantes Brucella melitensis

Los sueros aglutinantes Brucella melitensis están diseñados como antisueros de control en una prueba de Widal estándar.

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
R301649012 mL
Número de catálogo R30164901
Precio (USD)
-
Solicite un presupuesto
Cantidad:
2 mL

Utilice los sueros aglutinantes de Thermo Scientific™ Remel™ Brucella melitensis como antisueros de control en una prueba de Widal estándar para fines epidemiológicos y diagnósticos. Las pruebas serológicas se basan en el hecho de que los anticuerpos producidos en sueros, como consecuencia de la exposición a antígenos bacterianos, aglutinarán de forma visible con bacterias que transportan antígenos homólogos. Los sueros aglutinantes Brucella se utilizan como control para comprobar el rendimiento satisfactorio.

Los antígenos de superficie de Brucella tienen dos características específicas denominadas A y M. La mayoría de las cepas de Brucella melitensis tienen una alta proporción de antígenos M a antígenos A en comparación con Brucella abortus y Brucella suis1,2. Los antisueros se preparan con cepas lisas representativas de Brucella melitensis y se utilizan como antisueros de control.

  • Listo para su uso: reactivos preparados
  • Fácil de almacenar: almacene entre 2 y 8 °C hasta su uso
  • Fácil de interpretar: aglutinación visible en presencia de antígenos homólogos

Los sueros aglutinantes Brucella melitensis suministran 2 ml de sueros de conejo que contienen anticuerpos para la Brucella melitensis, conservados con un 0,5 % de fenol y suministrados listos para su uso en un frasco cuentagotas. Los antisueros de Brucella se utilizan como controles para comprobar que las suspensiones tienen una calidad satisfactoria.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

Referencias generales:

  1. Corbel, M.J. y Brinley Morgan, W.J. (1975). Propuesta de normas mínimas para las descripciones de nuevas especies y biotipos del género Brucella. Int. J. Syst. Bact., 25, 83.
  2. Wilson, G.S. y Miles, A.A. (1975). Principles of Bacteriology, Virology and Immunity, de Topley y Wilson, 6ª edición, Londres, E. Arnold. Pages 1063-1065.
Especificaciones
DescripciónSueros aglutinantes, «Brucella melitensis»
FormatoVial
Tipo de empaquetado2 ml/vial
Cantidad2 mL
Marcado CESí
Analitos detectablesCultivos de «Brucella» mediante prueba de aglutinación en tubo
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 °C a 8 °C