Culti-Loops™ de Zygosaccharomyces parabailii ATCC™ MYA-4549™
Thermo Scientific™
Culti-Loops™ de Zygosaccharomyces parabailii ATCC™ MYA-4549™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
R46093975 asas
Número de catálogo R4609397
Precio (MXN)
-
Cantidad:
5 asas
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.
Especificaciones
ATCC®MYA-4549TM*
DescripciónZygosaccharomyces parabailii ATCC™ MYA-4549™
FormatoCulti-Loops
Tipo de empaquetado5 asas/paquete
Cantidad5 asas
Designaciones de cepasVITEK 301705 [MUCL 51627]
Tipo de productoOrganismo para control de calidad Culti-Loops
Clase de organismo dianaHongos
Tipo de pruebaControl de calidad cualitativo
Unit SizeEach