Search
Search
| Número de catálogo | Cantidad | Tipo de producto |
|---|---|---|
| R4683048 | 5 asas/paquete | Set de 1 asa de CC CB Plus |
| R4653052 | 5 asas/paquete | Staphylococcus haemolyticus |
| R4653050 | 5 asas/paquete | Media Broth |
| R4653051 | 5 asas/paquete | Haemophilus influenzae tipo a |
| R4653048 | 5 asas/paquete | Arcanobacterium pyogenes |
| R4653047 | 5 asas/paquete | Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus |
| R4653053 | 5 asas/paquete | resistentes a la vancomicina |
| R4653054 | 5 asas/paquete | Acinetobacter baumannii |
| R4653060 | 5 asas/paquete | Candida albicans |
| R4653056 | 5 asas/paquete | Enterobacter aerogenes |
| R4683054 | 4 asas/set | Set de 1 asa de CC NF Plus |
| R4683056 | 4 asas/set | Set de 1 asa de CC ONE |
Garantice productos de alto rendimiento, resultados de pruebas clínicas reproducibles y una evaluación microbiológica coherente de los productos farmacéuticos y alimentos con organismos de control de calidad Thermo Scientific™ Culti-Loops™. Los conjuntos de control de calidad Thermo Scientific™ RapID™ incluyen un conjunto de microorganismos de control de calidad listos para su uso en el formato de Culti-Loops, que son asas bacteriológicas desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables y estabilizados en una matriz de gel única.
Confíe en los microorganismos de control de calidad de Thermo Scientific para obtener unos resultados de calidad en los que se puede confiar, respaldados por más de 30 años de experiencia en la fabricación y el empaquetado de microorganismos controlados.
Comodidad
Rendimiento
Valor
Seguridad
Eficiencia
Seguridad
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral, a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
*El emblema ATCC Licensed Derivative™, la marca ATCC Licensed Derivative™ y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™. Thermo Fisher Scientific tiene licencia para usar estas marcas comerciales y para vender productos derivados de cultivos ATCC™.