You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
Inicio
▸
Comprar todos los productos
▸
Controles y pruebas diagnósticas
▸
Diferentes reactivos y controles
▸
Pruebas de inmunoensayos
▸
Remel™ PathoDx™ Extraction Reagent 1
Thermo Scientific™
Remel™ PathoDx™ Extraction Reagent 1
Remel PathoDx and Extraction Reagent 1 is used with Strep A Latex Agglutination Kit and Strep Grouping Kit.
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Descripción
Cantidad
R62052
Reactivo de extracción PathoDx 1, 14 mL/vial
Cada uno
R62050
Reactivo de extracción PathoDx 1, 7 mL/vial
Cada uno
2 opciones
Número de catálogo
R62052
Precio (MXN)
-
Descripción:
Reactivo de extracción PathoDx 1, 14 mL/vial
Cantidad:
Cada uno
Remel PathoDx and Extraction Reagent 1 is used with Strep A Latex Agglutination Kit and Strep Grouping Kit.
Especificaciones
Descripción
Reactivo de extracción PathoDx 1, 14 mL/vial
Formato
Vial
Cantidad
Cada uno
Marcado CE
Sí
Unit Size
Each
Contenido y almacenamiento
De 2 °C a 8 °C