Sistema RapID™ ONE
Thermo Scientific™

Sistema RapID™ ONE

Identifique más de 70 bacilos gram-negativos, oxidasa negativos, médicamente importantes en un solo cuatro horas usando este rápido sistema de identificación.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
R831100620 paneles/kit
Número de catálogo R8311006
Precio (MXN)
-
Cantidad:
20 paneles/kit
Identifique más de 70 bacilos gramnegativos, oxidasa negativos, médicamente importantes en solo cuatro horas usando el sistema Thermo Scientific™ RapID™ ONE, un sistema de identificación basado en la tecnología enzimática.

El sistema RapID ONE es un micrométodo cualitativo que emplea sustratos cromogénicos y convencionales para la identificación de enterobacterias de importancia médica y otros bacilos gram-negativos, oxidasa negativos seleccionados aislados a partir de muestras clínicas humanas.

  • Inoculación en un solo paso—: un menor tiempo de preparación para una mayor productividad
  • Identificación microbiana manual sencilla—: sin aceite, sin pipeteo, sin incubación durante 24 horas
  • Cuatro horas de incubación*—: menor tiempo hasta los resultados para obtener una respuesta más rápida
  • Procedimiento habitual—: la reducción de materiales supone un ahorro de tiempo y dinero
  • Reacciones de colores visible—: la reducción de la subjetividad disminuye la repetición de las pruebas
  • Mejora de los informes—: mayor cobertura, actualizaciones avanzadas

*Incubación en dos horas con el sistema RapID SS/u.

Una bandeja de plástico transparente contiene pocillos impregnados, lo que permite la inoculación en cada cavidad de un volumen predeterminado de inóculo. Se utiliza una suspensión del organismo de prueba rápida en líquido de inoculación RapID como el inóculo que se rehidrata e inicia las reacciones.

Tras la incubación, cada cavidad se examina para conocer la reactividad anotando la aparición de un color. En algunos casos, deben añadirse reactivos a las cavidades para generar un cambio de color. El patrón resultante de las puntuaciones positivas y negativas se utiliza como base para la identificación de la cepa aislada de la prueba mediante la comparación de los resultados de las pruebas para los patrones de reactividad almacenados en una base de datos o a través del uso de un compendio de códigos (ERIC) generado por ordenador.

Requiere:
RapID Spot Indole (R8309002) y RapID Inoculation Fluid (R8325102).

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.

Especificaciones
DescripciónSistema RapID ONE
Tipo de empaquetado1 caja
Cantidad20 paneles/kit
Marcado CESí
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 °C a 8 °C