Líquido de inoculación RapID™ 1 ml
Líquido de inoculación RapID™ 1 ml
Thermo Scientific™

Líquido de inoculación RapID™ 1 ml

Ahorre tiempo al preparar los diluyentes con este líquido de inoculación listo para su uso para los sistemas RapID.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
R832510220 tubos/paquete
Número de catálogo R8325102
Precio (MXN)
-
Cantidad:
20 tubos/paquete
Ahorre tiempo al preparar los diluyentes para el sistema Thermo Scientific™ RapID™ usando el líquido de inoculación Thermo Scientific RapID 1 ml.
Este producto está indicado para su uso con los sistemas RapID NH (R8311001), RapID ANA II (R8311002), RapID STR (R8311003), RapID SS/u (R8311004) y RapID NF PLUS (R8311005).

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
DescripciónLíquido de inoculación RapID 1 ml
Para utilizar con (equipo)Sistema RapID NH (R8311001), sistema RapID ANA II (R8311002), sistema RapID STR (R8311003), sistema RapID SS/u (R8311004), sistema RapID NF PLUS (R8311005)
Tipo de empaquetado1 caja
Cantidad20 tubos/paquete
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 20 °C a 25 °C