Search
Search
| Katalognummer | Marker oder Farbstoff | Kennzeichnungsmaßstab |
|---|---|---|
| S10902 | Biotin | 1 mg |
| C20027 | Alexa Fluor™ 488 | 100–250 µg |
| C20029 | Alexa Fluor 647 | 100–250 µg |
| C20031 | Primäres Amin | 100–250 µg |
| C20034 | pHrodo™ iFL Red | 100–250 µg |
| S10903 | pHrodo™ iFL Red | 1 mg |
| S10904 | Alexa Fluor™ 488 | 1 mg |
| S10906 | Alexa Fluor 647 | 1 mg |
| S10907 | Biotin | 5 mg |
| S10908 | pHrodo™ iFL Red | 5 mg |
| S10909 | Alexa Fluor™ 488 | 5 mg |
| S10911 | Alexa Fluor 647 | 5 mg |
| S10914 | pHrodo™ Dunkelrot | 100 bis 250 µg |
| S10915 | pHrodo™ Dunkelrot | 1 mg |
| C20028 | Alexa Fluor™ 555 | 100 bis 250 µg |
| C20030 | Biotin | 100 bis 250 µg |
Erstellen Sie mit SiteClick sDIBO Alkinen für die Antikörpermarkierung stellenspezifische Antikörperkonjugate. SiteClick sDIBO Antikörpermarkierungskits sind für die Verwendung in Verbindung mit den SiteClick Azid-Modifikationskits (S20026, S10900 oder S10901 separat erhältlich) optimiert und enthalten ausreichend Reagenzien für die Konjugationsreaktion einer SiteClick sDIBO Alkine-Markierung mit 100 μg, 1 mg oder 5 mg azidmodifizierten IgG-Antikörpern. Die SiteClick sDIBO Alkine für die Antikörpermarkierung nutzen eine kupferfreie Click-Chemie zum kovalenten Verknüpfen von mit Alexa Fluor Farbstoff, pHrodo Farbstoff oder Biotin markiertem Dibenzocyclooctin (sDIBO) mit einem azidmodifizierten Antikörper. Nach dem Anbringen der Markierung an den Antikörper befindet sie sich weit entfernt von der Antigenbindungsdomäne.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.