SYTO™ 59 Red Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Invitrogen™

SYTO™ 59 Red Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO

La tinción de ácido nucleico rojo fluorescente permeable en células SYTO 59 exhibe fluorescencia rojo brillante al enlazarse con losMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
S11341100 μL
Número de catálogo S11341
Precio (USD)
605,88
Each
Cantidad:
100 μL
Precio (USD)
605,88
Each
La tinción de ácido nucleico rojo fluorescente permeable en células SYTO 59 exhibe fluorescencia rojo brillante al enlazarse con los ácidos nucleicos. Debido a que el patrón de tinción de SYTO en las células vivas puede variar entre los diferentes tipos de células, ofrecemos el kit de muestreo para tinción de ácido nucleico rojo fluorescente SYTO (S-11340) para permitir a los investigadores encontrar el tinte más adecuado para su sistema.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
ColorRojo
DescripciónTinción de ácido nucleico SYTO™ 59 Red Fluorescent - Solución de 5 mm en DMSO
Método de detecciónFluorescente
Tipo de colorantePermeabilidad celular
Emisión645 nm
Intervalo de longitud de onda de excitación622 nm
Para utilizar con (equipo)Microscopio de fluorescencia
Línea de productosSYTO
Cantidad100 μL
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Volumen (métrico)100 μl
Tipo de etiquetaFluorescente
Tipo de productoTinción de ácidos nucleicos
Sub Cellular LocalizationÁcidos nucleicos
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.

Preguntas frecuentes

How do SYTO dyes bind to DNA?

The binding mode of SYTO nucleic acid stains is unknown. However, the behavior of these and related nucleic acid dyes suggests the following binding properties:

1.They appear to contact the solvent (suggested by sensitivity to salt, divalent cations, and in particular, SDS) and thus are likely to have contacts in the grooves.
2.All SYTO dyes appear to show some base selectivity and are thus likely to have minor groove contacts.
3.They can be removed from nucleic acid via ethanol precipitation; this characteristic is not shared by ethidium bromide and other intercalators. Likewise, the dyes are not removed from nucleic acid via butanol or chloroform extraction. These extraction methods do remove ethidium bromide from nucleic acid. 4. SYTO binding is not affected by nonionic detergents.
5. SYTO dyes are not quenched by BrdU, so they do not bind nucleic acids in precisely the same way as Hoechst 33342 and DAPI ((4′,6-diamidino-2-phenylindole).

SYBR Green I has shown little mutagenicity on frameshift indicator strains, indicating that it isn't likely to strongly intercalate.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

What are the best nucleic acid stains for labeling nuclei in live cells in green and red?

SYTO 9 dye is one good choice for green; it is similar to fluorescein in excitation and emission wavelength. SYTO 59 dye is a good choice for red; it is similar to Texas Red. Both dyes are cell-permeant and stain DNA well, resulting in good nuclear labeling in live cells. With too high a concentration of dye and/or too long an incubation time, both may also label RNA, resulting in cytoplasmic and nucleolar staining, particularly with SYTO 59 dye.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

Citations & References (22)

Citations & References
Abstract
Regulation of chemotactic and proadhesive responses to chemoattractant receptors by RGS (regulator of G-protein signaling) family members.
Authors:Bowman EP, Campbell JJ, Druey KM, Scheschonka A, Kehrl JH, Butcher EC
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:9774420
'Serpentine Galphai-linked receptors support rapid adhesion and directed migration of leukocytes and other cell types. The intracellular mechanisms mediating and regulating chemoattractant-directed adhesion and locomotion are only now beginning to be explored. RGS (for regulator of G-protein signaling) proteins are a recently described family that regulate Galphai-stimulated pathways by acting ... More
Vertical movement of epithelial basal cells toward the corneal surface during use of extended-wear contact lenses.
Authors:Ladage PM, Jester JV, Petroll WM, Bergmanson JP, Cavanagh HD
Journal:Invest Ophthalmol Vis Sci
PubMed ID:12601029
'PURPOSE: To study the effects of extended contact lens wear (EW) on the movement of basal epithelial cells toward the corneal surface. METHODS: Rabbits (n = 32) were injected with 5-bromo-2-deoxyuridine (BrdU) to label a group of proliferating basal epithelial cells, and, 24 hours later, one randomly chosen eye was ... More
Multiparameter detection of apoptosis using red-excitable SYTO probes.
Authors:Wlodkowic D, Skommer J, Hillier C, Darzynkiewicz Z,
Journal:Cytometry A
PubMed ID:18431792
'Functional assays allowing phenotypic characterization of different cell death parameters at a single-cell level are important tools for preclinical anticancer drug screening. Currently, the selection of cytometric assays is limited by the availability of fluorescent probes with overlapping spectral characteristics. Following on our earlier reports on green and orange fluorescent ... More
Liver fatty acid-binding protein colocalizes with peroxisome proliferator activated receptor alpha and enhances ligand distribution to nuclei of living cells.
Authors:Huang H, Starodub O, McIntosh A, Atshaves BP, Woldegiorgis G, Kier AB, Schroeder F
Journal:Biochemistry
PubMed ID:14992586
'Although it is hypothesized that long-chain fatty acyl CoAs (LCFA-CoAs) and long-chain fatty acids (LCFAs) regulate transcription in the nucleus, little is known regarding factors that determine the distribution of these ligands to nuclei of living cells. Immunofluorescence colocalization showed that liver fatty acid-binding protein (L-FABP; binds LCFA-CoA as well ... More
Differentiation of Phytophthora infestans sporangia from other airborne biological particles by flow cytometry.
Authors:Day JP, Kell DB, Griffith GW
Journal:Appl Environ Microbiol
PubMed ID:11772606
'The ability of two different flow cytometers, the Microcyte (Optoflow) and the PAS-III (Partec), to differentiate sporangia of the late-blight pathogen Phytophthora infestans from other potential airborne particles was compared. With the PAS-III, light scatter and intrinsic fluorescence parameters could be used to differentiate sporangia from conidia of Alternaria or ... More