Transfer Assembly Jumper Tubing, TPE, Non-aseptic
Transfer Assembly Jumper Tubing, TPE, Non-aseptic
Transfer Assembly Jumper Tubing, TPE, Non-aseptic
Thermo Scientific™

Transfer Assembly Jumper Tubing, TPE, Non-aseptic

Thermo Scientific Standard Fluid Transfer Assemblies with BioTitan Retention Device increase single-use product flexibility. Simplified connectivity and greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipos de conectorEstilo de los tubosTamaño de los tubos
SH31224.02Cuerpo MPU e inserto MPUTPE de 1 in de DI10 ft
SH31201.01Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/41/4 in DI de TPE5 ft
SH31205.11Cuerpo MPU e inserto MPU1 in DI C-Flex5 ft
SH31201.02Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/41/4 in DI de TPE10 ft
SH31205.12Cuerpo MPU e inserto MPU1 in DI C-Flex10 ft
SH31201.03Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/41/4 in DI de TPE15 ft
SH31205.13Cuerpo MPU e inserto MPU1 in DI C-Flex15 ft
SH31201.11Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/43/8 in DI de TPE5 ft
SH31205.01Cuerpo MPU e inserto MPU1 in DI de silicona5 ft
SH31201.12Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/43/8 in DI de TPE10 ft
SH31205.02Cuerpo MPU e inserto MPU1 in DI de silicona10 ft
SH31201.13Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/43/8 in DI de TPE15 ft
SH31205.03Cuerpo MPU e inserto MPU1 in DI de silicona15 ft
SH31201.21Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/41/2 in DI de TPE5 ft
SH31201.22Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/41/2 in DI de TPE10 ft
SH31201.23Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/41/2 in DI de TPE15 ft
SH31206.01Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU3/4 in DI de TPE5 ft
SH31206.02Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU3/4 in DI de TPE10 ft
SH31206.03Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU3/4 in DI de TPE15 ft
SH31206.11Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU1 in DI de TPE5 ft
SH31206.12Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU1 in DI de TPE10 ft
SH31206.13Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU1 in DI de TPE15 ft
SH31209.01Inserto MPX y abrazadera triple 1 1/21/2 in DI de TPE5 ft
SH31209.02Inserto MPX y abrazadera triple 1 1/21/2 in DI de TPE10 ft
SH31209.03Inserto MPX y abrazadera triple 1 1/21/2 in DI de TPE15 ft
SH31210.01Cuerpo MPX y abrazadera triple 1 1/21/2 in DI de TPE5 ft
SH31210.02Cuerpo MPX y abrazadera triple 1 1/21/2 in DI de TPE10 ft
SH31210.03Cuerpo MPX y abrazadera triple 1 1/21/2 in DI de TPE15 ft
SH31215.01Cuerpo MPU y abrazadera triple 1 1/21 in DI de TPE5 ft
SH31215.02Cuerpo MPU y abrazadera triple 1 1/21 in DI de TPE10 ft
SH31215.03Cuerpo MPU y abrazadera triple 1 1/21 in DI de TPE15 ft
SH31217.01Abrazaderas triples de 1 1/21/4 in DI de TPE5 ft
SH31217.02Abrazaderas triples de 1 1/21/4 in DI de TPE10 ft
SH31217.03Abrazaderas triples de 1 1/21/4 in DI de TPE15 ft
SH31217.11Abrazaderas triples de 1 1/23/8 in DI de TPE5 ft
SH31217.12Abrazaderas triples de 1 1/23/8 in DI de TPE10 ft
SH31217.13Abrazaderas triples de 1 1/23/8 in DI de TPE15 ft
SH31217.21Abrazaderas triples de 1 1/21/2 in DI de TPE5 ft
SH31217.22Abrazaderas triples de 1 1/21/2 in DI de TPE10 ft
SH31217.23Abrazaderas triples de 1 1/21/2 in DI de TPE15 ft
SH31217.31Abrazaderas triples de 1 1/23/4 in DI de TPE5 ft
SH31217.32Abrazaderas triples de 1 1/23/4 in DI de TPE10 ft
SH31217.33Abrazaderas triples de 1 1/23/4 in DI de TPE15 ft
SH31220.01Inserto MPX y cuerpo MPX1/2 in DI de TPE5 ft
SH31220.02Inserto MPX y cuerpo MPX1/2 in DI de TPE10 ft
SH31220.03Inserto MPX y cuerpo MPX1/2 in DI de TPE15 ft
SH31224.01Cuerpo MPU e inserto MPU1 in DI de TPE5 ft
SH31224.03Cuerpo MPU e inserto MPU1 in DI de TPE15 ft
SH31315.01Cuerpo MPU e inserto MPU3/4 in DI de TPE5 ft
SH31315.02Cuerpo MPU e inserto MPU3/4 in DI de TPE10 ft
SH31315.03Cuerpo MPU e inserto MPU3/4 in DI de TPE15 ft
SH31321.01Inserto MPC y cuerpo MPC3/8 in DI de TPE5 ft
SH31321.02Inserto MPC y cuerpo MPC3/8 in DI de TPE10 ft
SH31321.03Inserto MPC y cuerpo MPC3/8 in DI de TPE15 ft
SH31204.01Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/21/4 in DI de TPE5 ft
SH31204.02Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/21/4 in DI de TPE10 ft
SH31204.03Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/21/4 in DI de TPE15 ft
SH31204.11Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/23/8 in DI de TPE5 ft
SH31204.12Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/23/8 in DI de TPE10 ft
SH31204.13Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/23/8 in DI de TPE15 ft
SH31204.21Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/21/2 in DI de TPE5 ft
SH31204.22Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/21/2 in DI de TPE10 ft
SH31204.23Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/21/2 in DI de TPE15 ft
SH31204.31Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/23/4 in DI de TPE5 ft
SH31204.32Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/23/4 in DI de TPE10 ft
SH31204.33Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/23/4 in DI de TPE15 ft
SH31207.01Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/23/4 in DI de TPE5 ft
SH31207.02Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/23/4 in DI de TPE10 ft
SH31207.03Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/23/4 in DI de TPE15 ft
SH31207.11Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/21 in DI de TPE5 ft
SH31207.12Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/21 in DI de TPE10 ft
SH31207.13Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/21 in DI de TPE15 ft
SH31211.01Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/41/4 in DI de TPE5 ft
SH31211.02Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/41/4 in DI de TPE10 ft
SH31211.03Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/41/4 in DI de TPE15 ft
SH31211.11Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/43/8 in DI de TPE5 ft
SH31211.12Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/43/8 in DI de TPE10 ft
SH31211.13Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/43/8 in DI de TPE15 ft
SH31211.21Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/41/2 in DI de TPE5 ft
SH31211.22Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/41/2 in DI de TPE10 ft
SH31211.23Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/41/2 in DI de TPE15 ft
SH31211.31Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/43/4 in DI de TPE5 ft
SH31211.32Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/43/4 in DI de TPE10 ft
SH31211.33Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/43/4 in DI de TPE15 ft
SH31218.01Conector G AseptiQuik y cuerpo MPX1/2 in DI de TPE5 ft
SH31218.02Conector G AseptiQuik y cuerpo MPX1/2 in DI de TPE10 ft
SH31218.03Conector G AseptiQuik y cuerpo MPX1/2 in DI de TPE15 ft
SH31201.31Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/43/4 in DI de TPE5 ft
SH31201.32Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/43/4 in DI de TPE10 ft
SH31201.33Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/43/4 in DI de TPE15 ft
SH31217.41Abrazaderas triples de 1 1/21 in DI de TPE5 ft
SH31217.42Abrazaderas triples de 1 1/21 in DI de TPE10 ft
SH31217.43Abrazaderas triples de 1 1/21 in DI de TPE15 ft
Número de catálogo SH31224.02
Precio (MXN)
-
Tipos de conector:
Cuerpo MPU e inserto MPU
Estilo de los tubos:
TPE de 1 in de DI
Tamaño de los tubos:
10 ft
Thermo Scientific Standard Fluid Transfer Assemblies with BioTitan Retention Device increase single-use product flexibility. They connect to our standard Labtainer bioprocess containers (BPCs), Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right where you need them. They deliver simplified connectivity and enable greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
Thermo Scientific Standard Fluid Transfer Assemblies with BioTitan Retention Device increase single-use product flexibility. They connect to our standard Labtainer bioprocess containers (BPCs), Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right where you need them. They deliver simplified connectivity and enable greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.

• One set of stocked products reduces the number of customized stock keeping units (SKUs), simplifies the ordering process, and reduces product storage requirements
• Manufactured with BioTitan Retention Device—designed to provide superior universal tubing retention that minimizes the risk of leakage and failure at connection points
• Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
• Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean rooms to ensure a high level of quality
• Characterized using ISO, USP, EP, and ASTM test methods to validate performance

Standard Fluid Transfer Assembly products interconnect with Thermo Scientific standard BPC products to deliver a comprehensive and complete set of single-use products to meet the needs of your facility or process. Designed to aid many common production processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.

All Standard Fluid Transfer Assembly products are constructed of capped-end connectors and thermoplastic elastomer (TPE) tubing for use with welders. The Extension Set is available in a variety of tubing sizes and lengths to meet your fluid transfer needs.

These Standard Fluid Transfer Assembly products provide a common set of products that addresses an expansive set of needs. They are manufactured at multiple sites globally to minimize concerns of production interruptions and supply shortages. These products are built to our high quality standards to facilitate the success of your process.

Especificaciones
Tipos de conectorCuerpo MPU e inserto MPU
DescripciónTransfer Assembly Jumper Tubing, 10 ft, 1 inch ID TPE, MPU Body and MPU Insert
CantidadEach
Material del tuboPharmaceutical-grade thermoplastic elastomer
Tamaño de los tubos10 ft
Estilo de los tubosTPE de 1 in de DI
Unit Size1 each
Contenido y almacenamiento
Room Temperature