Search
Search
| Número de catálogo | Tipos de conector | Estilo de los tubos |
|---|---|---|
| SH31479.11 | Conectores AseptiQuik S/Conector Y | 1/4 in DI de silicona trenzada |
| SH31200.01 | Conectores AseptiQuik S/Conector Y | 1/8 in DI de TPE |
| SH31458.01 | Conectores AseptiQuik G/Conector Y | 1/4 in DI de silicona |
| SH31200.10 | Conectores AseptiQuik S/Conector Y | 1/4 in DI de TPE |
| SH31458.11 | Conectores AseptiQuik G/Conector Y | 3/8 in DI de silicona |
| SH31200.20 | Conectores AseptiQuik S/Conector Y | 3/8 in DI de TPE |
| SH31458.21 | Conectores AseptiQuik G/Conector Y | 1/2 in DI de silicona |
| SH31202.01 | Conectores AseptiQuik G/Conector Y | 1/4 in DI de TPE |
| SH31458.31 | Conectores AseptiQuik G/Conector Y | 3/4 in DI de silicona |
| SH31202.11 | Conectores AseptiQuik G/Conector Y | 3/8 in DI de TPE |
| SH31461.01 | Conectores AseptiQuik S/Conector Y | 1/8 in DI de silicona |
| SH31202.21 | Conectores AseptiQuik G/Conector Y | 1/2 in DI de TPE |
| SH31461.11 | Conectores AseptiQuik S/Conector Y | 1/4 in DI de silicona |
| SH31202.31 | Conectores AseptiQuik G/Conector Y | 3/4 in DI de TPE |
| SH31461.21 | Conectores AseptiQuik S/Conector Y | 3/8 in DI de silicona |
| SH31203.01 | Conectores AseptiQuik L/Conectores Y | 3/4 in DI de TPE |
| SH31203.11 | Conectores AseptiQuik L/Conector Y | 1 in DI de TPE |
| SH31470.01 | Conectores AseptiQuik L/Conector Y | 3/4 in DI de silicona |
| SH31244.01 | Cuerpo MPX, conector Y, inserto MPX | 1/2 in DI de TPE |
| SH31471.01 | Conectores AseptiQuik L/Conectores Y | 1 in DI de silicona |
| SH31246.01 | Conectores AseptiQuik L/Conectores Y | 1 in DI de TPE |
| SH31483.01 | Cuerpo MPC, conector Y, inserto MPC | 3/8 in DI de silicona trenzada |
| SH31310.01 | Inserto MPC, conector Y, cuerpo MPC | 3/8 in DI de TPE |
| SH31485.01 | Cuerpo MPU, conector Y, inserto MPU | 3/4 in DI de silicona |
| SH31311.01 | Cuerpo MPU, conector Y, inserto MPU | 3/4 in DI de TPE |
| SH31486.01 | Cuerpo MPU, conector Y, inserto MPU | 1 in DI de silicona trenzada |
| SH31247.01 | Inserto MPU, conector Y, cuerpo MPU | 1 in DI de TPE |
| SH31487.01 | Cuerpo MPX, conector Y, inserto MPX | 1/2 in DI de silicona trenzada |
| SH31312.01 | Cuerpo MPU, conector Y, inserto MPU | TPE de 1 in |
| SH31472.01 | Cuerpo MPC, conector Y, inserto MPC | 3/8 in DI de silicona |
| SH31474.01 | Inserto MPU, conector Y, cuerpo MPU | 1 in DI de silicona |
| SH31475.01 | Inserto MPU, conector Y, cuerpo MPU | 3/4 in DI de silicona |
| SH31477.01 | Cuerpo MPX, conector Y, inserto MPX | 1/2 in DI de silicona |
| SH31478.01 | Conectores AseptiQuik G/Conector Y | 1/4 in DI de silicona trenzada |
| SH31478.11 | Conectores AseptiQuik G/Conector Y | 3/8 in DI de silicona trenzada |
| SH31478.21 | Conectores AseptiQuik G/Conector Y | 1/2 in DI de silicona trenzada |
| SH31478.31 | Conectores AseptiQuik G/Conector Y | 3/4 in DI de silicona trenzada |
| SH31479.21 | Conectores AseptiQuik S/Conector Y | 3/8 in DI de silicona trenzada |
| SH31480.01 | Conectores AseptiQuik L/Conector Y | 3/4 in DI de silicona trenzada |
| SH31481.11 | Conectores AseptiQuik L/Conector Y | 1 in DI de silicona trenzada |
| SH31482.01 | Conectores AseptiQuik L/Conectores Y | 1 in DI de silicona trenzada |