Columnas para HPLC ProPac™ HIC-10
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC ProPac™ HIC-10

Consiga una separación de alta resolución de proteínas y péptidos en condiciones no desnaturalizantes con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
SP6869250 mm22 mm
063653100 mm2,1 mm
063655100 mm4,6 mm
06366575 mm7,8 mm
074197250 mm4,6 mm
SP6800150 mm10 mm
Número de catálogo SP6869
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
22 mm

Consiga una separación de alta resolución de proteínas y péptidos en condiciones no desnaturalizantes con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10. Estas columnas de sílice, desarrolladas con fijaciones de ligandos multifuncionales, proporcionan una excepcional estabilidad hidrolítica en las condiciones altamente acuosas propias de HIC.

Columnas de gran eficacia para la separación de biomoléculas grandes
  • Alta capacidad de carga de proteínas en aplicaciones de purificación
  • Amplia gama de aplicaciones analíticas y preparativas, incluida la separación de proteínas de suero bovino, proteínas de veneno de serpiente y anticuerpos monoclonales (mAb)
  • Basadas en partículas de gel de sílice esféricas ultrapuras de 5 µm con poros de 300 Å

La cromatografía de interacción hidrofóbica separa biomoléculas en una gradiente de sal decreciente, basándose en diferencias de hidrofobicidad en superficie. Este método conserva la actividad biológica de las proteínas. El mecanismo de separación por HIC complementa a los mecanismos de intercambio iónico y de cromatografía de filtración en gel.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaInteracción hidrófoba
Presión máxima3500 psi (240 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
CantidadEach
Fase estacionariaAmida/etil
Área de la superficie100 m²/g
Temperatura40 °C
Diámetro (métrico)22 mm
Longitud (métrico)250 mm
MaterialAcero inoxidable
Tamaño de partículas5 μm
FaseInteracción hidrófoba
Tamaño de poro300 Å
Línea de productosProPac
pHDesde 2,5 hasta 7,5
Unit SizeEach