Savant™ SpeedVac™ Integrierte Vakuumkonzentrator-Systeme und -Kits
Savant™ SpeedVac™ Integrierte Vakuumkonzentrator-Systeme und -Kits
Savant™ SpeedVac™ Integrierte Vakuumkonzentrator-Systeme und -Kits
Savant™ SpeedVac™ Integrierte Vakuumkonzentrator-Systeme und -Kits
Thermo Scientific™

Savant™ SpeedVac™ Integrierte Vakuumkonzentrator-Systeme und -Kits

Mit diesen Kits erhalten Sie alle erforderlichen Komponenten für HPLC-Fraktionierungen mit Wasser/0.1 % Trifluoressigsäure und Umkehrphasen-SPE-Elutionsmitteln.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerModellEnthältElektrische Anforderungen
SPD1030A-230Gehäuse SPD1030Membranpumpe, Kühlfalle und Vakuummeter, Rotor RH40-11 (40x 1,5–2 ml-Röhrchen)230 V / 50 Hz
SPD1030-115PD1030Nur Vakuumkonzentrator115 V, 60 Hz
SPD1030-230Gehäuse SPD1030Nur Vakuumkonzentrator230 V / 50 Hz
SPD1030A-115PD1030Membranpumpe, Kältefalle und Vakuummeter115 V, 60 Hz
SPD1030P1-115PD1030Membranpumpe, Kühlfalle und Vakuummeter, Rotor RH40-11 (40x 1,5–2 ml-Röhrchen)115 V, 60 Hz
SPD1030P1-230Gehäuse SPD1030Membranpumpe, -50 °C-Kühlfalle und Vakuummeter, Rotor RH40-11 (40x 1,5–2 ml-Röhrchen)230 V / 50 Hz
SPD2030-220SPD2030Membranpumpe, Kältefalle und Vakuummeter220 V, 60 Hz
SPD2030-230Gehäuse SPD2030Membranpumpe, Kältefalle und Vakuummeter230 V / 50 Hz
SPD2030A-220SPD2030Membranpumpe, Kältefalle und Vakuummeter220 V, 60 Hz
SPD2030A-230Gehäuse SPD2030Membranpumpe, Kältefalle und Vakuummeter230 V / 50 Hz
SPD2030P1-220SPD2030Membranpumpe, -50 °C-Kühlfalle und Vakuummeter, Rotor RH40-11 (40x 1,5–2 ml-Röhrchen)220 V, 60 Hz
SPD2030P1-230Gehäuse SPD2030Membranpumpe, -50 °C-Kühlfalle und Vakuummeter, Rotor RH40-11 (40x 1,5–2 ml-Röhrchen)230 V / 50 Hz
Katalognummer SPD1030A-230
Preis (EUR)
-
Modell:
Gehäuse SPD1030
Enthält:
Membranpumpe, Kühlfalle und Vakuummeter, Rotor RH40-11 (40x 1,5–2 ml-Röhrchen)
Elektrische Anforderungen:
230 V / 50 Hz

Trocknen und konzentrieren Sie wässrige oder nicht aggressive Proben schnell und effizient mit den Systemen und Kits Thermo Scientific™ Savant SPD1030 und SPD2030 Integrated SpeedVac™. Vollständig integriert für schnelle Installation und Programmierung. Ideal zum Trocknen von DNA/RNA-Fällungsmitteln, PCR-Proben, Proteinen, Enzymen, HPLC-Fraktionen auf Platten oder in Röhrchen in Wasser/Ethanol oder Isopropanol und anderen organischen Lösungsmitteln. Das SpeedVac SPD1030 System ist für mittlere Kapazität (d. h..,120 x 1.5 ml-Röhrchen, andere Formate) ausgelegt. Das SpeedVac SPD2030 System ermöglicht eine höhere Kapazität (d. h..,200 x 1.5 ml-Röhrchen, andere Formate).

Anwenderfreundlich:

  • Plug-and-Play-Installation: Die integrierte Lösung umfasst einen Konzentrator, eine ölfreie Vakuumpumpe und eine Kühlfalle – und das alles in einer einzigen Einheit. Es sind keine Schlauchverbindungen erforderlich.
  • Die intuitive und benutzerfreundliche digitale Programmanzeige ermöglicht die Verwendung von drei voreingestellten Programmen und die Erstellung von drei anpassbaren Programmen zur Einstellung von Temperatur, Laufzeit, Anstiegsrate und Vakuumniveau für einen effizienten Betrieb.
  • Große Auswahl an Rotoren zur Unterstützung verschiedener Probenformate – von Mikroröhrchen, Vials und Mikrotiterplatten bis hin zu 250 ml-Kolben
  • Akustischer Alarm, der den Benutzer darauf aufmerksam macht, wenn der Vorgang abgeschlossen ist
  • Es sind Kits erhältlich, die das integrierte System und den Rotor enthalten

Robustes, wartungsarmes Design:

  • Die ölfreie Vakuumpumpe ist praktisch wartungsfrei
  • Die PTFE-Beschichtung schützt die Kammer vor Korrosion und erleichtert die Reinigung

Verbesserte Verdampfung:

  • Schnellere Probentrocknung aufgrund des Heizdeckels
  • Kontrollen für Vakuumverlauf und Druck verhindern das Anstoßen von Proben und gewährleisten so deren Unversehrtheit
  • Beschleunigte Verdampfung aufgrund des kürzeren Weges vom Konzentrator zur Kühlfalle
  • Rotoren passen in eine Vielzahl von Probenformaten wie Röhrchen, Kolben und Mikrotiterplatten mit flachen und tiefen Wells

Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische:

  • Acetonitril
  • Ethanol
  • Methanol
  • Methylenchlorid
  • Wasser
  • Andere organische Lösungsmittel

SPD1030A und SPD2030A enthalten:

  • Integriertes SpeedVac System
  • CryoCool™ 1 l Wärmeträgerflüssigkeit
  • Glaskondensationskolben (GCF400)

SPD1030P1 Kit enthält:

  • Voll integriertes SpeedVac System
  • 40 × 1.5 ml-Rotor (RH40–11)
  • CryoCool™ 1 l Wärmeträgerflüssigkeit
  • Glaskondensationskolben (GCF400)

SPD2030P1-Kit

  • Integriertes SpeedVac System
  • 200 × 1.5 ml-Rotor (RH200–12)
  • CryoCool™ 1 l Wärmeträgerflüssigkeit
  • Glaskondensationskolben (GCF400)
Specifications
Stromstärke8 A
ZertifizierungenUL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung
BeschreibungSpeedVac SPD1030 integrierter Vakuumkonzentrator (Rotor separat bestellen)
Abmessungen (L x B x H)64 x 66 x 41 cm (25 x 26 x 16 in.)
Elektrische Anforderungen230 V / 50 Hz
AufnahmevermögenFür bis zu 120x 1,5 ml-Röhrchen, 10x 15 ml-Röhrchen, 6x 50 ml-Röhrchen und 2 Mikrotiterplatten Andere Rotoroptionen für die Aufnahme einer Vielzahl von Röhrchen, Fläschchen und Platten verfügbar.
EnthältMembranpumpe, Kühlfalle und Vakuummeter, Rotor RH40-11 (40x 1,5–2 ml-Röhrchen)
Max. Vakuum<10 Torr (13 mbar, 1,3 kPa)
Versandgewicht (angloamerikanisch)146 lb.
Versandgewicht (metrisch)86 kg
Gewicht (metrisch)66 kg
KammermaterialPTFE-beschichtetes Aluminium
ModellGehäuse SPD1030
Temperaturbereich (metrisch)Raumtemperatur (17 °C bis 32 °C ) bis 80 °C
Unit SizeEach