Savant™ SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren mit hoher Kapazität für kombinatorische Chemieanwendungen
Thermo Scientific™

Savant™ SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren mit hoher Kapazität für kombinatorische Chemieanwendungen

Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerModellElektrische Anforderungen
SPD130DLX-115SpeedVac SPD130DLX115 V, 60 Hz
SPD130DLX-230SpeedVac SPD130DLX230 V / 50 Hz
SPD130P1-115Speedvac SPD130115 V, 60 Hz
SPD130P1-230Speedvac SPD130230 V / 50 Hz
Katalognummer SPD130DLX-115
Preis (EUR)
-
Modell:
SpeedVac SPD130DLX
Elektrische Anforderungen:
115 V, 60 Hz

Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.

SPD130DLX ist ein Vakuumkonzentrator mit großer Kapazität, der mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln verwendet wird und eine Beständigkeit gegen TFA, DSMO und andere aggressive Lösungsmittel aufweist, die in kombinatorischen Chemieanwendungen verwendet werden.   Sie können diese einfach in Kits bestellen.

 

SPD130DLX Funktionen:

  • PTFE-beschichtete tiefe Kammer aus Aluminium
  • Sicherheitsverriegelung
  • Deckelstütze
  • Die Glasabdeckung mit Strahlungselementen verkürzt durch die zusätzliche, mit Infrarotstrahlung erzeugte Wärme die Probentrocknungszeit (SPD130DLX)
  • PTFE-beschichtete Leitungen und Schläuche
  • Verteiler mit zwei Ventilen und eingebautem automatischem Belüftungsventil
  • Anzeige für Zeit und Temperatur mit Folientastatur
  • Drei voreingestellte Programme nach Anwendung und drei benutzerdefinierte Programme verfügbar
  • Trocknungszeiten sind in 5-Grad-Schritten zwischen 35 °C und 80 °C einstellbar
  • Zeiteinstellung wahlweise manuell oder automatisch

Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische

  • Aceton
  • Chloroform
  • Ethylacetat
  • Hexan
  • Methylenchlorid

SPD 130DLX P1 beinhaltet:

  • SpeedVac Konzentrator
  • -105 °C, Ultratieftemperatur-Kühlfalle
  • Ölfreie OFP400 ETFE/PFA Pumpe mit 4 Pumpenköpfen
  • 64 × 1.5 ml-Rotor (RH64-11)
  • Digitales Vakuummeter
  • Kit mit chemischer Falle zur Verwendung mit Einwegkartuschen
  • Schlauch- und Anschlusskit einschließlich 4” durchsichtiger, dickwandiger Vakuumschläuche
  • Kondensationskolben aus Glas
  • CryoCool™ Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Specifications
ZertifizierungenUL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung
Elektrische Anforderungen115 V, 60 Hz
EnthältSpeedVac Konzentrator
TypRC mit hoher Kapazität
ModellSpeedVac SPD130DLX
Unit SizeEach