You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
Início
▸
Comprar todos os produtos
▸
Microbiological Media and Media Additives
▸
Media Additives
▸
Oxoid™ Streptococcus Supplement
Thermo Scientific™
Oxoid™ Streptococcus Supplement
Oxoid Streptococcus Supplement is used for the isolation of
Streptococci
.
Have Questions?
Número do catálogo
Quantity
SR0126E
10/Pk.
Número do catálogo
SR0126E
Preço (BRL)
-
Quantity:
10/Pk.
Oxoid Streptococcus Supplement is used for the isolation of
Streptococci
.
Add to Columbia Blood Agar Base, Part No. CM0331B
Each vial supplements 500mL of medium
Especificações
Description
Streptococcus Supplement
Quantity
10/Pk.
Yield
Each vial for 500mL medium
Form
Freeze-dried
Product Type
Microbiology Media
Species
Streptococcus species
Unit Size
Each