Product Image
Thermo Scientific™
Oxoid™ Brilliance™ Differential-Supplement für Listerien
Oxoid Brilliance Listeria Differential Supplement wird zur Brilliance Listeria Agar-Basis hinzugefügt, um Listeria-Arten in Lebensmitteln zu isolieren/differenzieren.
Have Questions?
KatalognummerMenge
SR0228E10 Stück/Packung
Katalognummer SR0228E
Preis (EUR)
-
Menge:
10 Stück/Packung
Oxoid Brilliance Listeria Differential Supplement wird zur Brilliance Listeria Agar (Basis) hinzugefügt, Herst.-Nr. CM1080E und Herst.-Nr. CM1080B, ein chromogenes Medium für die Isolierung und Differenzierung von Listeria
Listeria monocytogenes ist die am häufigsten vorkommende pathogene Listeria-Spezies und ist nachweislich pathogen für Menschen und Tiere. Einige Listeria ivanovii-Stämme besitzen auch Lecithinase-Aktivität. Obwohl Listeria ivanovii in erster Linie für Tiere pathogen ist, gibt es Stämme, die nachweislich Infektionen beim Menschen verursacht haben. Der Brilliance Listeria Agar nutzt das chromogene X-Glucosid für die präsumtive Identifizierung von Listeria-Spezies. Dieses Chromogen wird durch β-Glucosidase gespalten, die in allen Listeria-Spezies vorkommt. Andere Organismen wie z. B. Enterokokken, die dieses Enzym besitzen, werden durch die selektiven Wirkstoffe Lithiumchlorid, Polymyxin B und Nalidixinsäure im Medium gehemmt, während Amphotericin das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen in der Probe hemmt. Listeria monocytogenes und pathogene Listeria ivanovii werden dann weiter differenziert nach ihrer Fähigkeit, das Phospholipase-Enzym Lecithinase zu produzieren. Das Enzym hydrolysiert das im Medium enthaltene Lecithin, wodurch sich trübe Präzipitationszonen um die Kolonien bilden. Der Brilliance Listeria Agar ist eine modifizierte Variante der von Ottaviani und Agosti beschriebenen Rezeptur. Wie die ursprüngliche Rezeptur wurde das Medium zur Identifizierung von Listeria-Spezies basierend auf deren Nutzung eines chromogenen Substrats entwickelt. Während in der Originalrezeptur nach Ottaviani und Agosti pathogene Listeria-Spezies durch den Nachweis der Phosphotidylinositol-Phospholipase C (PIPLC) differenziert werden, erfolgt dies bei Brilliance Listeria durch den Nachweis der Lecithinase (Phosphotidylcholin-Phospholipase C (PCPLC). Beide Enzyme, PCPLC und PIPLC, sind für die Ausprägung der Pathogenität von Listeria spp. essentiell. Dagegen ist der alleinige Nachweis schon eines der Enzyme hinreichend bzgl. einer generellen Aussage über die Pathogenität.
  • Zum Hinzufügen zu Brilliance Listeria Agar (Basis), Artikelnr. CM1080B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Für Anwendungen im Labor
For Laboratory Use
Specifications
BeschreibungBrilliance Differential-Supplement für Listerien
Menge10 Stück/Packung
ErtragJedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
FormFlüssig
ProdukttypMikrobiologische Medien
SpeziesListeria
Unit SizeEach