Suplemento selectivo de GVPC para Legionella Oxoid™
Thermo Scientific™
Suplemento selectivo de GVPC para Legionella Oxoid™
El suplemento selectivo de GVPC para Legionella Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Legionella en muestras ambientales.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
SR0252E10/paq.
Número de catálogo SR0252E
Precio (CLP)
-
Cantidad:
10/paq.
El suplemento selectivo de GVPC para Legionella Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Legionella en muestras ambientales.
  • Añadir a la base de agar para Legionella, n.º de referencia CM1203B
  • Cada vial suministra 500 ml de medio.
Especificaciones
DescripciónSuplemento selectivo de GVPC para Legionella
Cantidad10/paq.
ProducciónCada vial para 500 ml de medio
FormularioLiofilizado
Tipo de productoSuplemento selectivo
EspecieLegionella
Unit SizeEach