Search
Search
| Número de catálogo | Tipo |
|---|---|
| START-TB2 | Accesorio de titulador, tubos |
| START-B00 | Accesorio de titulador, bureta |
| START-B10 | Accesorio de titulador, bureta |
| START-B50 | Accesorio de titulador, bureta |
| START-BT0 | Accesorio de titulador, soporte de reactivo |
| START-BT1 | Accesorio de titulador, frasco de reactivo |
| START-BT2 | Accesorio de titulador, frasco de reactivo |
| START-CP1 | Accesorio de titulador, tapón de reactivo |
| START-CP2 | Accesorio de titulador, tapón de reactivo |
| START-CP3 | Accesorio de titulador, tapón de reactivo |
| START-DS1 | Accesorio de titulador, dispensador |
| START-DVK | Accesorio de titulador, dispensador |
| START-EH1 | Accesorio de titulador, soporte de electrodos |
| START-EH2 | Accesorio de titulador, soporte de electrodos |
| START-EH3 | Accesorio de titulador, soporte de electrodos |
| START-PS1 | Fuente de alimentación para EE. UU./Japón |
| START-PS2 | Accesorio de titulador, suministro eléctrico |
| START-PS3 | Accesorio de titulador, suministro eléctrico |
| START-PS4 | Fuente de alimentación ANZ |
| START-PS5 | Fuente de alimentación de China |
| START-TB3 | Accesorio de titulador, tapón de reactivo |
| START-TB4 | Accesorio de titulador, tubos |
| START-TB5 | Accesorio de titulador, tubos |
| START-TB6 | Accesorio de titulador, tubos |
| START-UM1 | Accesorio del titulador, manual |
| START-USB | Accesorio de titulador, interfaz de ordenador |
| START-VK1 | Accesorio de titulador, válvula |
Obtenga accesorios y piezas de repuesto para el titulador de pH Orion Star T910, titulador de redox Orion Star T920, titulador de iones Orion Star T930 y titulador todo en uno Orion Star T940. Diseñados para incrementar la funcionalidad y reducir el tiempo de inactividad por mantenimiento.
•Elija entre los diferentes tamaños de bureta intercambiables (10 ml, 20 ml o 50 ml) para personalizar su titulador
•El soporte de frasco ayuda a asegurar el titulante para evitar derrames y permite una instalación flexible
•Los tubos y conectores codificados por colores simplifican la instalación de los tubos y su mantenimiento