Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Novos produtos
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
Início
▸
Comprar todos os produtos
▸
Pipette Products
▸
Pipette Tips
▸
Universal Pipette Tips
▸
Thermo Scientific™ QSP™ Empty Rack for Reload Pipette Tip System
Thermo Scientific™
Thermo Scientific™ QSP™ Empty Rack for Reload Pipette Tip System
Thermo Scientific™ QSP™ Empty Rack for Reload Pipette Tip System
Have Questions?
Alterar visualização
Número do catálogo
Volume (Metric)
Quantity
T10ER-Q
10 to 20 μL
50/Cs.
T1000ER-Q
1000 μL
50/Cs.
T200ER-Q
200 μL
50/Cs.
3 opções
Número do catálogo
T10ER-Q
Preço (BRL)
-
Requisite uma Cotação
Volume (Metric):
10 to 20 μL
Quantity:
50/Cs.
Thermo Scientific™ QSP™ Empty Rack for 1000μl and 1250μl pipette tip reload system.
Empty rack used with QSP pipette tip reload system
Especificações
Clean Claims
Non-Sterile free of: Rnase/Dnase, DNA, pyrogen and endotoxin
Description
For 10 to 20 μL tips
Quantity
50/Cs.
Autoclavable
Autoclavable
Format
Rack
Material
100% Virgin Polypropylene
Product Line
QSP
Sterility
Non-sterile
Tip Style
Universal Fit
Volume (Metric)
10 to 20 μL
Unit Size
Case of 50