Search
Search

| Número de catálogo | Cantidad |
|---|---|
| T2309 | 50 ml |
| T2306 | 5 ml |
| T2308 | 20 ml |
This CDP-Star™ chemiluminescent substrate for alkaline phosphatase let you detect alkaline phosphatase and alkaline phosphatase-labeled molecules with unparalleled sensitivity, speed, and ease.
This versatile chemiluminescent substrate exhibits high sensitivity in membrane-based applications such as Southern, Northern, and Western blotting. This substrate can also be used in solution-based assays such as immunoassays, DNA probe assays, enzyme assays, and reporter gene assays. Maximum light levels are reached in approximately 10 minutes and glow emission persists for several hours.
Este sustrato quimioluminiscente CDP-Star™ para fosfatasa alcalina le permite detectar moléculas de fosfatasa alcalina y etiquetadas con fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes.
• El sustrato quimioluminiscente proporciona reemplazos muy sensibles para el sustrato fluorogénico ampliamente utilizado metilumbelliferil fosfato (MUP) y el sustrato colorimétrico p-nitrofenil fosfato (pNPP).
• La baja luminiscencia de fondo, junto con la salida de luz de alta intensidad, permite la detección de etiquetas de fosfatasa alcalina con la mayor sensibilidad posible y relación señal-ruido.
Este versátil sustrato quimioluminiscente presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas como las transferencias Southern, Northern y Western. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones como los inmunoensayos, los ensayos con sondas de ADN, los ensayos enzimáticos y los ensayos con genes indicadores. Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos y la emisión de resplandor persiste durante varias horas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.