Tubulin Tracker™ Deep Red
Invitrogen™
Tubulin Tracker™ Deep Red
Tubulin Tracker Deep Red proporciona una fluorescencia rojo intenso/rojo lejano cuando se une a la tubulina polimerizada en células vivas.Más información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
T34076300 portaobjetos
T3407760 portaobjetos
Número de catálogo T34076
Precio (MXN)
-
Cantidad:
300 portaobjetos
Tubulin Tracker Deep Red proporciona una fluorescencia rojo intenso/rojo lejano cuando se une a la tubulina polimerizada en células vivas. Tubulin Tracker Deep Red se basa en Docetaxel conjugado con un fluoróforo rojo profundo brillante y fotoestable. El Docetaxel pertenece a la familia de los fármacos citoesqueléticos que se dirigen a la tubulina. Tubulin Tracker Deep Red absorbe y emite de forma óptima a 652 nm y 669 nm, respectivamente, y puede visualizarse con ajustes de filtro Cy5 estándar utilizando casi cualquier instrumento de imagen fluorescente. Se puede multiplexar con fluoróforos azules, verdes, naranjas, rojos e IR cercano.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Intervalo de longitud de onda de excitación652⁄669
Línea de productosTubulinTracker
Cantidad300 portaobjetos
Condiciones de envíoAprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Tipo de etiquetaEtiquetas UV-Vis
Tipo de productoTubulin Tracker
Sub Cellular LocalizationTubulina
Unit Size300 slides
Contenido y almacenamiento
Contiene material suficiente para al menos 300 portaobjetos a 1 ml por portaobjetos.
  • 5 viales Tubulin Tracker Deep Red (añadir 60 µl/vial de DMSO anhidro para crear una solución madre de 1000 X (1 mM).  Disuelva la solución madre 1:1000 en la solución de adquisición de imágenes celulares para producir una solución de tinción 1 X (1 µ M).)
    • 5 x 77 mg de Probenecid (disolver el contenido del vial en 1 ml de tampón compatible con células vivas para crear una solución madre de 100 X).
      Guárdela a ≤–20° C después de recibirla.
      Desecar y proteger de la luz.
      Cuando se almacena como se indica, el producto se mantiene estable durante al menos 6 meses.
Preguntas frecuentes
With Tubulin Tracker Deep Red and Tubulin Tracker Green, can I fix samples after labeling?
No. The labeling is not retained upon fixation. Imaging of the samples should be done only on live cells. To limit photobleaching while viewing live cells, use ProLong Live Antifade Reagent, for live cell imaging (Cat No. P36974 and P36975).
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.
How is Docetaxel in Tubulin Tracker Deep Red different from Taxol in Tubulin Tracker Green? Are there any differences in the binding or cytotoxicity between the two reagents?
Docetaxel has a slightly higher binding affinity than Taxol and exhibits longer retention time due to better uptake and slower efflux, but for use in labeling cultured cells, these differences should be minimal. More information comparing the properties of these two reagents is provided in this publication: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1671606 https://www.cell.com/fulltext/S1074-5521(05)00301-7
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.
Is Tubulin Tracker Deep Red acetylated? Does it require intracellular esterase activity to make the reagent active?
Tubulin Tracker Deep Red is not acetylated. It is inherently cell permeable and is not modified further by any cellular enzymatic activity to fluoresce or bind to actin.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.
Do I need to use Probenecid when using Tubulin Tracker Deep Red?
The use of Probenecid is optional. Its requirement is dependent upon the cell type. Some cell types actively efflux the reagent out of the cells within a short time, limiting detection, other cell types do not exhibit this activity or exhibit very limited activity.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.