Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips
El producto real puede variar
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips
Thermo Scientific™
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips are designed to work with specific pipettes and can be used an alternative to the suplier recommended pipette tip.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDeclaraciones de limpiezaVolumen (métrico)Esterilidad
TF114-20-QSin ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos ni endotoxina200 μLNo estéril
115-96RN-QEl modelo no estéril no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno ni endotoxina200 μLNo estéril
115-96RNS-QEl modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno, endotoxina, ATP, inhibidor de PCR ni carga biológica100 μLEstéril
115-N-QEl modelo no estéril no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno ni endotoxina100 μLNo estéril
116-N-QEl modelo no estéril no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno ni endotoxina1000 μLNo estéril
116-R100N-QEl modelo no estéril no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno ni endotoxina1000 μLNo estéril
116-R100NS-QEl modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno, endotoxina, ATP, inhibidor de PCR ni carga biológica1000 μLEstéril
117-96RN-QEl modelo no estéril no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno ni endotoxina250 μLNo estéril
117-N-QEl modelo no estéril no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno ni endotoxina250 μLNo estéril
117-96RNS-QEl modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno, endotoxina, ATP, inhibidor de PCR ni carga biológica250 μLEstéril
F115-96RNS100-QEl modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno, endotoxina, ATP, inhibidor de PCR ni carga biológica100 μLEstéril
F115-R100S200-QEl modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno, endotoxina, ATP, inhibidor de PCR ni carga biológica200 μLEstéril
F116R100S1000-QEl modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno, endotoxina, ATP, inhibidor de PCR ni carga biológica1000 μLEstéril
F11796RNS-200-QEl modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno, endotoxina, ATP, inhibidor de PCR ni carga biológica200 μLEstéril
F11796RNS-100-QEl modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno, endotoxina, ATP, inhibidor de PCR ni carga biológica100 μLEstéril
F117-96RS-300-QEl modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno, endotoxina, ATP, inhibidor de PCR ni carga biológica300 μLEstéril
F129-96RS-1200QEl modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno, endotoxina, ATP, inhibidor de PCR ni carga biológica200 μLEstéril
115-R-QSin ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos ni endotoxina200 μLNo estéril
116-QSin ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos ni endotoxina200 μLNo estéril
116-R100-QSin ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos ni endotoxina200 μLNo estéril
116-R100S-QSin ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos ni endotoxina, ATP, inhibidor de PCR y carga biológica200 μLEstéril
T114R-QSin ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos ni endotoxina20 μLNo estéril
T114RS-QSin ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos ni endotoxina, ATP, inhibidor de PCR y carga biológica20 μLEstéril
TF114-10-QSin ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos ni endotoxina200 μLNo estéril
Número de catálogo TF114-20-Q
Precio (CLP)
-
Declaraciones de limpieza:
Sin ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos ni endotoxina
Volumen (métrico):
200 μL
Esterilidad:
No estéril
Thermo Scientific™ QSP™ Pipettor Specific Pipette Tips 200 μL natural, beveled pipette tips. Packaged in racks and non-sterile clean claims are; Rnase/Dnase, DNA, pyrogen and endotoxin free. Fits on Eppendorf pipettes.
  • Volume range from micro to macro, available in sterile and non sterile options
  • Specific fit on selected pipettes
  • Multiple packaging options from bulk sterile filter.
Especificaciones
Declaraciones de limpiezaSin ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos ni endotoxina
Esterilizables en autoclaveNo Autoclavable
ColorNatural
FormatoRack
Línea de productosQSP
EsterilidadNo estéril
Estilo de puntaUniversal Fit
Volumen (métrico)200 μL
Unit SizeCase of 4800