Search
Search

| Número de catálogo | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Formato | Esterilidad |
|---|---|---|---|---|
| TLR070RL-Q | 200 μL | Biselado | Recarga | No estéril |
| TLR102-Q | 10 μL | Longitud extendida | Bulk | No estéril |
| TLR102RS-Q | 10 μL | Longitud extendida | Hinged Rack | Estéril |
| TLR102RL-Q | 10 μL | Longitud extendida | Recarga | No estéril |
| TLR102RLS-Q | 10 μL | Longitud extendida | Recarga | Estéril |
| TLR070-Q | 200 μL | Biselado | Bulk | No estéril |
| TLR070R-Q | 200 μL | Biselado | Hinged Rack | No estéril |
| TLR070RS-Q | 200 μL | Biselado | Hinged Rack | Estéril |
| TLR070RLS-Q | 200 μL | Biselado | Recarga | Estéril |
| TLR106-Q | 300 μL | MicroPoint | Bulk | No estéril |
| TLR106R-Q | 300 μL | MicroPoint | Hinged Rack | No estéril |
| TLR106RS-Q | 300 μL | MicroPoint | Hinged Rack | Estéril |
| TLR106RL-Q | 300 μL | MicroPoint | Recarga | No estéril |
| TLR106RLS-Q | 300 μL | MicroPoint | Recarga | Estéril |
| TLR112NXL-Q | 1000 μL | Longitud extendida | Bulk | No estéril |
| TLR112NXLR-Q | 1000 μL | Longitud extendida | Hinged Rack | No estéril |
| TLR112NXLRS-Q | 1000 μL | Longitud extendida | Hinged Rack | Estéril |
| TLR112NXLRL-Q | 1000 μL | Longitud extendida | Recarga | No estéril |
| TLR112NXRLS-Q | 1000 μL | Longitud extendida | Recarga | Estéril |
Dispensing certain liquids can form a film on your tip, which can affect assay accuracy and precision. Thermo Scientific™ QSP low retention pipette tips offer a solution with a hydrophobic inner surface that reduces liquid retention.