Refrigeradores de uso general - en caja
Thermo Scientific™

Refrigeradores de uso general - en caja

La serie TSG de refrigeradores de uso general se ha fabricado con las características de rendimiento, seguridad y calidad que espera de Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Modelo de puertatipo de tapón
TSG1500REGBV1500 LVidrioUE
TSG1500REGBW1500 LVidrioReino Unido
TSG1500RESBV1500 LMacizoUE
TSG1500RESBW1500 LMacizoReino Unido
TSG400REGBV400 LVidrioUE
TSG400REGBW400 LVidrioReino Unido
TSG400RESBV400 LMacizoUE
TSG400RESBW400 LMacizoReino Unido
TSG700REGBV700 LVidrioUE
TSG700REGBW700 LVidrioReino Unido
TSG700RESBV700 LMacizoUE
TSG700RESBW700 LMacizoReino Unido
Número de catálogo TSG1500REGBV
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
1500 L
Modelo de puerta:
Vidrio
tipo de tapón:
UE

Los refrigeradores de laboratorio de uso general Thermo Scientific™ serie TSG han sido diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. La serie TSG es ideal para los exigentes requisitos de uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales que almacenan reactivos, medios de cultivo, proteínas y muestras utilizadas diariamente en el laboratorio.

TSG Series General Purpose Refrigerators are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.

  • Wide range of sizes from 400 L to 1500 L double door
  • Glass door (triple pane) and solid door configurations
  • Whisper quite operation < 50 dBA
  • White painted interior and exterior
  • Adaptive Defrost
  • Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
  • Low heat output
  • Rear access port
  • Keyed Lock
  • LED interior lighting
  • Green hydrocarbon refrigerants
  • Remote alarm contacts
Especificaciones
Seguridad de accesoCierre con llave
Capacidad del estante (métrico)30 kg
Ruedas giratoriasSí
Tipo de controlMicroprocesador digital
DescongelaciónDescongelación adaptativa
DescripciónFrigorífico de uso general para laboratorio serie TSG
Dimensiones interiores (F x An x Al)690 x 1300 x 1510 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al)837 x 1440 x 2082 mm
Requisitos eléctricos230 V/50 Hz
Frecuencia50 Hz
Características ecológicasEficiencia energética
InteriorAcero pintado
Tipo de empaquetadoEn caja
Puertos1 puerto de acceso trasero
RefrigeranteR290
Peso con embalaje (métrico)283 kg
Compatibilidad con vista inteligenteCompatible con Smart-Vue Pro
Temperatura (valor de referencia)+5°C
Garantía36 meses
Material de la cabinaAcero
Capacidad (métrico)1500 L
Certificaciones/conformidadCE
Modelo de puertaVidrio
Acabado exteriorAcero pintado
Opciones de vigilanciaBotón
No. of Doors2
tipo de tapónUE
Estantes8 Ajustable
Tensión230 V
Unit SizeEach